Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ DeepWell™ Opbevaringsblokke
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10131583
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Well Shape:
Firkantet, konisk bund (V-brønd)
Rund
Volumen (metrisk) Nå:
240μ L
1200μ L
2200μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Pakke med 80
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Well Shape Volumen (metrisk) Nå unitSize
10131583 Ikke steril Rund 1200μ L Pakke med 40
10385023 Ikke steril Rund 2200μ L Pakke med 40
10462214 Steril Rund 2200μ L Pakke med 40
10611354 Ikke steril Firkantet, konisk bund (V-brønd) 240μ L Pakke med 80
10069932 Steril Firkantet, konisk bund (V-brønd) 240μ L Pakke med 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10131583 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 421111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2525.00 DKK
    2229.30 DKK / Pakke med 40
    Spare 295.70 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse DeepWell™ opbevaringsblokke som moderplader, når der oprettes sammensatte biblioteker fra automatiserede væskehåndteringsinstrumenter.
Når du opretter sammensatte biblioteker ved hjælp af automatiserede væskehåndteringsinstrumenter, brug Thermo Scientific™ Matrix™ DeepWell™ Opbevaringsblokke som moderplade. Disse stærke blokke er konstrueret af polypropylen og er kemisk resistente og opfylder alle standard mikropladespecifikationer. Det unikke skorstensbrønddesign på 1mL blcok reducerer risikoen for krydskontaminering mellem brønde under pipettering, mens 2mL blokken har udskårne sider for nem håndtering og placering på robotsystemer.
Funktioner:
  • Alfanumeriske notationer forenkler identifikation af brønde
  • Industristandardfodaftryk sikrer kompatibilitet med forseglere, stablere og væskehåndteringsmaskiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Tilpasset stregkodning tilgængelig
Certificeringer/compliance Certificeret RNase og DNase-fri. ANSI-kompatibel.
Format 96-brønds
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage 40 Pk., 40 Sager
Indbindingstype PP med lav binding
Produktlinje Nunc
Farve Neutral
Produkttype Deepwell Opbevaringsblok
Til brug med (udstyr) ALPS Varmeforseglere, Multidrop Combi , Centrifuger, Ultralave frysere, Væskebehandlere
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 1200μ L
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 1.000μ l
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Rund
nr. pr. sag 40
nr. pr. pakke 40
Regulatorisk status Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.