Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ DeepWell™ Opbevaringsblokke
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10101303
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Well Shape:
Firkantet, konisk bund (V-brønd)
Rund
Volumen (metrisk) Nå:
240μ L
1200μ L
2200μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Pakke med 80
Artikelnummer. 10101303
Brand: Thermo Scientific™ 421211
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse DeepWell™ opbevaringsblokke som moderplader, når der oprettes sammensatte biblioteker fra automatiserede væskehåndteringsinstrumenter.
Når du opretter sammensatte biblioteker ved hjælp af automatiserede væskehåndteringsinstrumenter, brug Thermo Scientific™ Matrix™ DeepWell™ Opbevaringsblokke som moderplade. Disse stærke blokke er konstrueret af polypropylen og er kemisk resistente og opfylder alle standard mikropladespecifikationer. Det unikke skorstensbrønddesign på 1mL blcok reducerer risikoen for krydskontaminering mellem brønde under pipettering, mens 2mL blokken har udskårne sider for nem håndtering og placering på robotsystemer.
Funktioner:
  • Alfanumeriske notationer forenkler identifikation af brønde
  • Industristandardfodaftryk sikrer kompatibilitet med forseglere, stablere og væskehåndteringsmaskiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Tilpasset stregkodning tilgængelig
Certificeringer/compliance Certificeret RNase og DNase-fri. ANSI-kompatibel.
Format 96-brønds
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage 40 Pk., 40 Sager
Indbindingstype PP med lav binding
Produktlinje Nunc
Farve Neutral
Produkttype Opbevaring af polypropylen og prøveforberedelsesplade
Til brug med (udstyr) ALPS Varmeforseglere, Multidrop Combi , Centrifuger, Ultralave frysere, Væskebehandlere
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 1200μ L
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 1.000μ l
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Rund
nr. pr. sag 40
nr. pr. pakke 40
Regulatorisk status Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.