Beskrivelse
Til jævn temperering og for at beskytte prøverne mod uønsket lyseksponering.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dække |
| Dimensioner (L x B x H) | 147 x 104 x 45 mm |
| Til brug med (applikation) | Ensartet temperering og for at beskytte prøverne mod uønsket eksponering for lys. |
| Til brug med (udstyr) | Dæksel til MATRIX Orbital Delta F1.5/FP/F0.5/F2.0, MATRIX PCR 96 /PCR 384 Attachments, MATRIX 0,5 - 2,0 mL samt IKA BÆRER. |