Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ Blanke og alfanumeriske opbevaringsrør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4526110
Produkttype:
Alfanumerisk opbevaringsrør
Blankt opbevaringsrør
Emballage:
10 låsestativer med 96 rør
10 refillholdere af 96 rør
10 snapstativer med 96 rør
Bulk, 1000 rør
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Egnet til formålet:
PCR-klar
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
Artikelnummer. 11587399
Brand: Thermo Scientific™ 4253
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar værdifulde prøver, hvor 2D-sporing ikke er påkrævet, med højdensitetsblanke og alfanumeriske lagerrør.
Gem værdifulde prøver, hvor 2D-sporing ikke er påkrævet med høj tæthed Thermo Scientific™ Matrix Blank og alfanumeriske opbevaringsrør, tilbydes i manuelle og automationsvenlige stativer. Visuel identifikation af prøver kan foretages ved hjælp af den alfanumeriske kode i bunden af hvert rør, og rørene er kompatible med hele serien af forseglinger og dækseludstyr. Ideel til opskalering fra mikroplade eller DeepWell™ blokere prøveopbevaring.
Funktioner:
Højeste kvalitet
  • Matrix opbevaringsrør er fremstillet af virgin polypropylen af medicinsk kvalitet
  • Rør er 100 % lækagetestet for at sikre prøvens integritet og sikkerhed
  • Rør er valideret til at være fri for DNAse, RNAse, endotoksiner og cytotoksiner
Overlegent design af lagerstativ
  • I modsætning til traditionelle opbevaringsrør eller -blokke, Thermo Scientific Matrix blanke og alfanumeriske opbevaringsrør er tilgængelige i vores specialdesignede, stabelbare låsestativer med mikropladefodaftryk med 96 rør til individuel prøve, adgang og fjernelse
  • Muliggør flerkanals pipetteadgang og eliminerer risiko for forurening med et låg, der aldrig rører bordpladen, når den er åben
  • Kompatibel med automatiseret væskehåndtering, da låget kan løftes robotisk til applikationer med høj kapacitet
Klare betegnelser
  • Tydeligt markeret med højkontrasttryk på bunden af hvert rør, der angiver deres passende brøndplacering i et stativ, for nem identifikation
  • Forøg let visuel identifikation med farvede SepraSeal-hætter eller mærkning på siden af røret ved hjælp af ID Scribe-instrumentet
Afdækningsmuligheder
  • Adskillige tætningsmuligheder tilgængelige, herunder Thermo Scientific Matrix linje af CapMats og CapStrips til forsegling af flere rør og Thermo Scientific Matrix SepraSeal og DuraSeal hættesystemer til individuel rørforsegling, adgang og piercing
  • Påført med Thermo Scientific SuperSealer, forseglingen er sikker og ensartet hver gang
Kompatibel med:
Afdækningssystemer, SepraSeals, Duraseals , SuperSealer, ID-skriver
Anbefalet til:
Individuel prøveudtagning; Forsendelse prøver; Opbevaring af DNA, forbindelser eller andre prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Alfanumerisk opbevaringsrør
Kapacitet (metrisk) 1.4 mL
Materiale Polypropylen
Emballage 10 refillholdere af 96 rør
Produktlinje Matrix
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (engelsk) 0,0473 fl oz.
Dnase Free Ja
Egnet til formålet PCR-klar