Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ Blanke og alfanumeriske opbevaringsrør
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10651544
Skift visning
Trykt:
Alphanumeric
Blank
Emballage:
10 låsestativer med 96 rør
10 refillholdere af 96 rør
10 snap-stativer med 96 rør
10 snapstativer med 96 rør
Bulk, 1000 rør
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Egnet til formålet:
PCR-klar
Steril og PCR klar
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trykt Emballage Sterilitet Egnet til formålet Pakningsstørrelse
10651544 Blank 10 låsestativer med 96 rør Steril Steril& PCR-klar Pakke med 960
11587399 Alphanumeric 10 refillholdere af 96 rør Ikke steril PCR-klar Pakke med 960
10630784 Blank Bulk, 1000 rør Ikke steril PCR-klar Pakke med 1000
10111923 Alphanumeric 10 snapstativer med 96 rør Ikke steril PCR-klar Pakke med 960
10785204 Blank 10 refillholdere af 96 rør Steril Steril& PCR-klar Pakke med 960
10583055 Blank 10 låsestativer med 96 rør Steril Steril& PCR-klar Pakke med 960
10620224 Blank Bulk, 1000 rør Ikke steril PCR-klar Pakke med 1000
10622114 Alphanumeric 10 låsestativer med 96 rør Ikke steril Steril& PCR-klar Pakke med 960
11838433 Blank 10 snap-stativer med 96 rør Ikke steril Steril og PCR klar Pakke med 960
10775204 Blank 10 låsestativer med 96 rør Ikke steril PCR-klar Pakke med 960
10661544 Blank 10 refillholdere af 96 rør Ikke steril PCR-klar Pakke med 960
10496163 Alphanumeric 10 låsestativer med 96 rør Steril Steril& PCR-klar Pakke med 960
10131493 Alphanumeric 10 låsestativer med 96 rør Ikke steril PCR-klar Pakke med 960
10775974 Blank 10 låsestativer med 96 rør Ikke steril PCR-klar Pakke med 960
10581325 Alphanumeric 10 låsestativer med 96 rør Steril Steril& PCR-klar Pakke med 960
11820462 Alphanumeric 10 låsestativer med 96 rør Steril Steril& PCR-klar Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10651544 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 4248
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2385.00 DKK
    2014.20 DKK / Pakke med 960
    Spare 370.80 DKK
    15% Slukket
Visualizza tutte le promozioni
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Opbevar værdifulde prøver, hvor 2D-sporing ikke er påkrævet, med højdensitetsblanke og alfanumeriske lagerrør.
Gem værdifulde prøver, hvor 2D-sporing ikke er påkrævet med høj tæthed Thermo Scientific™ Matrix Blank og alfanumeriske opbevaringsrør, tilbydes i manuelle og automationsvenlige stativer. Visuel identifikation af prøver kan foretages ved hjælp af den alfanumeriske kode i bunden af hvert rør, og rørene er kompatible med hele serien af forseglinger og dækseludstyr. Ideel til opskalering fra mikroplade eller DeepWell™ blokere prøveopbevaring.
Funktioner:
Højeste kvalitet
  • Matrix opbevaringsrør er fremstillet af virgin polypropylen af medicinsk kvalitet
  • Rør er 100 % lækagetestet for at sikre prøvens integritet og sikkerhed
  • Rør er valideret til at være fri for DNAse, RNAse, endotoksiner og cytotoksiner
Overlegent design af lagerstativ
  • I modsætning til traditionelle opbevaringsrør eller -blokke, Thermo Scientific Matrix blanke og alfanumeriske opbevaringsrør er tilgængelige i vores specialdesignede, stabelbare låsestativer med mikropladefodaftryk med 96 rør til individuel prøve, adgang og fjernelse
  • Muliggør flerkanals pipetteadgang og eliminerer risiko for forurening med et låg, der aldrig rører bordpladen, når den er åben
  • Kompatibel med automatiseret væskehåndtering, da låget kan løftes robotisk til applikationer med høj kapacitet
Klare betegnelser
  • Tydeligt markeret med højkontrasttryk på bunden af hvert rør, der angiver deres passende brøndplacering i et stativ, for nem identifikation
  • Forøg let visuel identifikation med farvede SepraSeal-hætter eller mærkning på siden af røret ved hjælp af ID Scribe-instrumentet
Afdækningsmuligheder
  • Adskillige tætningsmuligheder tilgængelige, herunder Thermo Scientific Matrix linje af CapMats og CapStrips til forsegling af flere rør og Thermo Scientific Matrix SepraSeal og DuraSeal hættesystemer til individuel rørforsegling, adgang og piercing
  • Påført med Thermo Scientific SuperSealer, forseglingen er sikker og ensartet hver gang
Kompatibel med:
Afdækningssystemer, SepraSeals, Duraseals , SuperSealer, ID-skriver
Anbefalet til:
Individuel prøveudtagning; Forsendelse prøver; Opbevaring af DNA, forbindelser eller andre prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kapacitet (metrisk) 1.4 mL
Materiale Polypropylen
Emballage 10 låsestativer med 96 rør
Produktlinje Matrix
Sterilitet Steril
Kapacitet (engelsk) 0,0473 fl oz.
Dnase Free Ja
Trykt Blank
Egnet til formålet Steril& PCR-klar
Produkttype Blankt opbevaringsrør
Grønne funktioner ACT Økomærke (Guld)
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.