Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ Blanke og alfanumeriske opbevaringsrør Artikelnummer.: 10581325
På lager
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3285.00 DKK
    2894.98 DKK / Pakke med 960
    Spare 390.02 DKK
    11% Slukket
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Matrix™ Blanke og alfanumeriske opbevaringsrør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10581325
Alfanumerisk opbevaringsrør, 10 låsestativer med 96 rør, Steril, Steril& PCR-klar, Pakke med 960
Produkttype:
Alfanumerisk opbevaringsrør
Blankt opbevaringsrør
Emballage:
10 låsestativer med 96 rør
10 refillholdere af 96 rør
10 snapstativer med 96 rør
Bulk, 1000 rør
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Egnet til formålet:
PCR-klar
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
Artikelnummer. 10581325
Brand: Thermo Scientific™ 425211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3285.00 DKK
    2894.98 DKK / Pakke med 960
    Spare 390.02 DKK
    11% Slukket
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Opbevar værdifulde prøver, hvor 2D-sporing ikke er påkrævet, med højdensitetsblanke og alfanumeriske lagerrør.
Gem værdifulde prøver, hvor 2D-sporing ikke er påkrævet med høj tæthed Thermo Scientific™ Matrix Blank og alfanumeriske opbevaringsrør, tilbydes i manuelle og automationsvenlige stativer. Visuel identifikation af prøver kan foretages ved hjælp af den alfanumeriske kode i bunden af hvert rør, og rørene er kompatible med hele serien af forseglinger og dækseludstyr. Ideel til opskalering fra mikroplade eller DeepWell™ blokere prøveopbevaring.
Sikker sporing:
  • En unik 2D-stregkode er laser-ætset på bunden af hvert polypropylen rør med åben top for sikkert at identificere og spore prøver.
  • 2D stregkoder er modstandsdygtige over for 100 % DMSO, ideelle til sammensat behandling og opbevaring.
  • Ikke-proprietære 2D-koder kan scannes på mindre end et sekund VisionMate Høj hastighed til hurtig afkodning og prøvesporing.
Robust lagerstativdesign:
  • Matrix 2D stregkodede opbevaringsrør med åben top kommer i 96-format i et proprietært specielt designet, stabelbart, ANSI fodspor.
  • Låsestativer sparer værdifuld plads i din fryser, køleskab, kompositlager eller på bænken.
  • Låse-stativets design muliggør manuel flerkanals pipetteadgang til 2D-rør og eliminerer kontamineringsrisiko med lågdesign, der ikke kommer i kontakt med bordpladen.
  • Låget til låsestativ kan løftes robotisk for 2D-røradgang med automatiske væskehåndteringssystemer og højkapacitetsapplikationer
Strenge kvalitetskontrol:
  • Hvert 2D-stregkodet opbevaringsrør scannes for at garantere læsbarhed.
  • Hver kode kontrolleres mod en komplet database med alle tidligere tildelte 2D-koder for at sikre nul dubletter på tværs af hele linjen af Matrix 2D-stregkodede lagerrør.
  • Hvert opbevaringsrør er lækagetestet for at sikre prøvernes integritet og sikkerhed.
Opbevaringssporingsløsninger til ethvert laboratorium:
  • Rør fås med en række tætningsmuligheder, herunder solide og forspaltede Duraseals og Sepraseals for at opfylde dine individuelle opbevaringskrav.
  • Tilpassede 2D-kodningsmuligheder er tilgængelige for at opfylde dit laboratoriums individuelle database- eller sporingskrav.
  • 2D lagerrør er kompatible med Thermo Scientific frysereoler, der giver mulighed for optimal udnyttelse af lagerplads.
Anbefalet til:
Individuel prøvehentning, øjeblikkelig prøveidentifikation, sikker identifikation af arkiverede prøver, sikker forsendelse af prøver, opbevaring af prøver og sporing af prøver.
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Alfanumerisk opbevaringsrør
Kapacitet (metrisk) 1.4 mL
Bund form Rund
Materiale Polypropylen
Emballage 10 låsestativer med 96 rør
Well Shape Rund bund
Sterilitet Steril
Kapacitet (engelsk) 0,0473 fl oz.
Egnet til formålet Steril& PCR-klar
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
2 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer1423813 CertifikattypeBehandlingscertifikat Dato03/04/2025 Artikelnummer4252-11
Partinummer1417322 CertifikattypeBehandlingscertifikat Dato09/12/2024 Artikelnummer4252-11
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Matrix™ Blanke og alfanumeriske opbevaringsrør >