Få mere at vide
IKA™ MATRIX Vedhæftning
Shop alle IKA produkter
Holder:
Koniske hætteglas
Reaktionskar
Rørkapacitet:
0,5 ml
1,5 ml
2,0 ml
5,0 ml
15 ml
50 ml
Antal stillinger:
4
8
24
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Termoshakere genkender automatisk, hvilket tilbehør der er forbundet med enheden via en grænseflade i låsemekanismen
- Tilbehør kan skiftes hurtigt og nemt med et ergonomisk håndtag
- Som en del af IKAs Integrerede Sikkerhedskoncept sikrer den isolerende plastbelægning på beslaget brugersikkerheden, da høje temperaturer ikke overføres til rammen
- Velegnet til brug med MATRIX Orbital Delta Plus og MATRIX Delta Plus
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | Reaktionskar |
| Rørkapacitet | 0,5 ml |
| Produkttype | Vedhæftning til reaktionsbeholdere |
| Dimensioner (L x B x H) | 150 x 141 x 45 mm |
| Til brug med (applikation) | Blodprøver, farmaceutiske midler/DNA/RNA-prøver |
| Til brug med (udstyr) | MATRIX Orbital Delta Plus, MATRIX Delta Plus |
| Antal stillinger | 24 |