Få mere at vide
IKA™ MATRIX Vedhæftning
Artikelnummer. 16278691 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Holder:
Koniske hætteglas
Reaktionskar
Rørkapacitet:
0,5 ml
1,5 ml
2,0 ml
5,0 ml
15 ml
50 ml
Antal stillinger:
4
8
24
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Rørkapacitet Antal stillinger unitSize
16278691 Reaktionskar 5,0 ml 8 -
16218691 Reaktionskar 0,5 ml 24 Hver
16298681 Reaktionskar 1,5 ml 24 -
16208691 Reaktionskar 2,0 ml 24 -
16288681 Koniske hætteglas 15 ml 8 Hver
16288691 Koniske hætteglas 50 ml 4 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16278691 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0030000859
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forsatsdesign sikrer en optimal temperaturoverførsel for at garantere gyldige resultater.
  • Termoshakere genkender automatisk, hvilket tilbehør der er forbundet med enheden via en grænseflade i låsemekanismen
  • Tilbehør kan skiftes hurtigt og nemt med et ergonomisk håndtag
  • Som en del af IKAs Integrerede Sikkerhedskoncept sikrer den isolerende plastbelægning på beslaget brugersikkerheden, da høje temperaturer ikke overføres til rammen
  • Velegnet til brug med MATRIX Orbital Delta Plus og MATRIX Delta Plus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder Reaktionskar
Rørkapacitet 5,0 ml
Produkttype Vedhæftning til reaktionsbeholdere
Dimensioner (L x B x H) 150 x 141 x 74 mm
Til brug med (applikation) Blodprøver, farmaceutiske midler/DNA/RNA-prøver
Til brug med (udstyr) MATRIX Orbital Delta Plus, MATRIX Delta Plus
Antal stillinger 8