Få mere at vide
IKA™ MATRIX Vedhæftning
Artikelnummer. 16208691 Shop alle IKA produkter
Holder:
Koniske hætteglas
Reaktionskar
Rørkapacitet:
0,5 ml
1,5 ml
2,0 ml
5,0 ml
15 ml
50 ml
Antal stillinger:
4
8
24
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16208691
Brand: IKA™ 0030000834
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forsatsdesign sikrer en optimal temperaturoverførsel for at garantere gyldige resultater.
  • Termoshakere genkender automatisk, hvilket tilbehør der er forbundet med enheden via en grænseflade i låsemekanismen
  • Tilbehør kan skiftes hurtigt og nemt med et ergonomisk håndtag
  • Som en del af IKAs Integrerede Sikkerhedskoncept sikrer den isolerende plastbelægning på beslaget brugersikkerheden, da høje temperaturer ikke overføres til rammen
  • Velegnet til brug med MATRIX Orbital Delta Plus og MATRIX Delta Plus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder Reaktionskar
Rørkapacitet 2,0 ml
Produkttype Vedhæftning til reaktionsbeholdere
Dimensioner (L x B x H) 150 x 141 x 53 mm
Til brug med (applikation) Blodprøver, farmaceutiske midler/DNA/RNA-prøver
Til brug med (udstyr) MATRIX Orbital Delta Plus, MATRIX Delta Plus
Antal stillinger 24