Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ 500 μL ScrewTop rør
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11895472
Lukningsfarve:
Blå
Farveløs
Grøn
Gul
Hvid
Ikke inkluderet
Lilla
Rød
Ravgul
Emballage:
5 låsestativer med 96 rør
Bulk
Produkttype:
Skrue Toprør
Skruetop med hvid patch
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
Artikelnummer. 11895472
Brand: Thermo Scientific™ 3744GRE
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar prøver sikkert ved lave temperaturer, inklusive dampfase flydende nitrogen med disse ScrewTop-rør.
Opbevar prøver sikkert ved lave temperaturer, inklusive dampfase flydende nitrogen med Thermo Scientific™ Matrix™ 500 L μScrewTop rør. Disse rør er støbt af harpikser af medicinsk kvalitet og har en permanent 2D-stregkode med høj kontrast. Anvendes i kombination med Thermo Scientific™ VisionMate™ 2D stregkodelæsere, manuelt og automatiseret afdækningsudstyr og mærkningsmuligheder, 2D ScrewTop Tubes opfylder en række manuelle og automatiserede langtidsopbevaringsbehov.
Pålidelig prøvebeskyttelse
  • Rørene er konstrueret af ny klasse VI polypropylen af medicinsk kvalitet
  • ScrewTop-hætter har en blød silikonepakning, der tilpasser sig til parrende overflader for at sikre prøvebevaring
  • Stativ er konstrueret af robust acrylonitril-butadienstyren (ABS) for at beskytte rør i tilfælde af utilsigtet tab
  • ScrewTop-rør er kompatible med opbevaring ned til -196 °C
Sikker sporing
  • Permanent, unik 2D stregkode er laser-ætset i bunden af hvert rør
  • 2D stregkode giver dig mulighed for at scanne og afkode rør på én gang uden at fjerne dem fra stativet, og tillader data at blive knyttet til hvert rør
  • Kompatibel med vores udvalg af VisionMate læsere
Overlegen lagringsformat
  • ANSI-format låsestativer maksimerer lagerplads og er kompatible med flerkanals manuelle pipetter eller automatiseret væskehåndteringsudstyr
  • Adskillige muligheder for afdækning/afdækning til at manipulere et enkelt rør, 8 rør eller 96 rør ad gangen
Strenge kvalitetskontrol
  • Hver 2D stregkode scannes for læsbarhed
  • Hver 2D stregkode kontrolleres mod databasen af alle tidligere Thermo Scientific 2D stregkoder for at sikre, at der ikke er dubletter
  • Hvert rør er lækagetestet for at sikre rørets integritet og prøvesikkerhed
  • Alle rør leveres fri for DNA, RNase, DNase, endotoksiner og cytotoksiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Skrue Toprør
Lukningsfarve Grøn
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 500μ L
Bund form Konisk
Materiale Polypropylen (medicinsk kvalitet)
Emballage 5 låsestativer med 96 rør
Well Shape V-bund
Stregkode Ikke-proprietær, 12x12 datamatrix med ECC200 indbygget fejlkorrektion
Produktlinje Matrix
Sterilitet Steril
Emballagemængde 480 rør
Lukning inkluderet Ja
Lukningsmateriale Virgin Class VI Medical Grade Polypropylen med Virgin Class VI Medical Grade Silikone O-ring
Kapacitet (engelsk) 16907 fl oz.
Dnase Free Ja
Egnet til formålet Steril& PCR-klar