Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ 500 μL ScrewTop rør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11855472
Skift visning
Lukningsfarve:
Blå
Farveløs
Grøn
Gul
Hvid
Ikke inkluderet
Lilla
Rød
Ravgul
Emballage:
5 låsestativer med 96 rør
Bulk
Produkttype:
Skrue Toprør
Skruetop med hvid patch
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukningsfarve Emballage Produkttype unitSize
11855472 Rød Bulk Skrue Toprør Pakke med 480
10365453 Farveløs Bulk Skrue Toprør Pakke med 480
11875472 Gul Bulk Skrue Toprør Pakke med 480
11825472 Blå Bulk Skrue Toprør Pakke med 480
11835472 Grøn Bulk Skrue Toprør Pakke med 480
11865472 Hvid Bulk Skrue Toprør Pakke med 480
11845472 Lilla Bulk Skrue Toprør Pakke med 480
10111683 Farveløs 5 låsestativer med 96 rør Skrue Toprør Pakke med 480
11815482 Rød 5 låsestativer med 96 rør Skrue Toprør Pakke med 480
11835482 Gul 5 låsestativer med 96 rør Skrue Toprør Pakke med 480
11885472 Blå 5 låsestativer med 96 rør Skrue Toprør Pakke med 480
11895472 Grøn 5 låsestativer med 96 rør Skrue Toprør Pakke med 480
11825482 Hvid 5 låsestativer med 96 rør Skrue Toprør Pakke med 480
11805482 Lilla 5 låsestativer med 96 rør Skrue Toprør Pakke med 480
10405983 Ikke inkluderet 5 låsestativer med 96 rør Skrue Toprør Pakke med 480
12346263 Ravgul Bulk Skrue Toprør Pakke med 480
13416918 Farveløs 5 låsestativer med 96 rør Skruetop med hvid patch Pakke med 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 11855472 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3743RED
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar prøver sikkert ved lave temperaturer, inklusive dampfase flydende nitrogen med disse ScrewTop-rør.
Opbevar prøver sikkert ved lave temperaturer, inklusive dampfase flydende nitrogen med Thermo Scientific™ Matrix™ 500 L μScrewTop rør. Disse rør er støbt af harpikser af medicinsk kvalitet og har en permanent 2D-stregkode med høj kontrast. Anvendes i kombination med Thermo Scientific™ VisionMate™ 2D stregkodelæsere, manuelt og automatiseret afdækningsudstyr og mærkningsmuligheder, 2D ScrewTop Tubes opfylder en række manuelle og automatiserede langtidsopbevaringsbehov.
Pålidelig prøvebeskyttelse
  • Rørene er konstrueret af ny klasse VI polypropylen af medicinsk kvalitet
  • ScrewTop-hætter har en blød silikonepakning, der tilpasser sig til parrende overflader for at sikre prøvebevaring
  • Stativ er konstrueret af robust acrylonitril-butadienstyren (ABS) for at beskytte rør i tilfælde af utilsigtet tab
  • ScrewTop-rør er kompatible med opbevaring ned til -196 °C
Sikker sporing
  • Permanent, unik 2D stregkode er laser-ætset i bunden af hvert rør
  • 2D stregkode giver dig mulighed for at scanne og afkode rør på én gang uden at fjerne dem fra stativet, og tillader data at blive knyttet til hvert rør
  • Kompatibel med vores udvalg af VisionMate læsere
Overlegen lagringsformat
  • ANSI-format låsestativer maksimerer lagerplads og er kompatible med flerkanals manuelle pipetter eller automatiseret væskehåndteringsudstyr
  • Adskillige muligheder for afdækning/afdækning til at manipulere et enkelt rør, 8 rør eller 96 rør ad gangen
Strenge kvalitetskontrol
  • Hver 2D stregkode scannes for læsbarhed
  • Hver 2D stregkode kontrolleres mod databasen af alle tidligere Thermo Scientific 2D stregkoder for at sikre, at der ikke er dubletter
  • Hvert rør er lækagetestet for at sikre rørets integritet og prøvesikkerhed
  • Alle rør leveres fri for DNA, RNase, DNase, endotoksiner og cytotoksiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Skrue Toprør
Lukningsfarve Rød
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 500μ L
Bund form Konisk
Materiale Polypropylen (medicinsk kvalitet)
Emballage Bulk
Well Shape V-bund
Stregkode Ikke-proprietær, 12x12 datamatrix med ECC200 indbygget fejlkorrektion
Produktlinje Matrix
Sterilitet Steril
Emballagemængde 480 rør
Lukning inkluderet Ja
Lukningsmateriale Virgin Class VI Medical Grade Polypropylen med Virgin Class VI Medical Grade Silikone O-ring
Kapacitet (engelsk) 16907 fl oz.
Dnase Free Ja
Egnet til formålet Steril& PCR-klar