Beskrivelse
Opbevar prøver sikkert ved lave temperaturer, inklusive dampfase flydende nitrogen med Thermo Scientific™ Matrix™ 500 L μScrewTop rør. Disse rør er støbt af harpikser af medicinsk kvalitet og har en permanent 2D-stregkode med høj kontrast. Anvendes i kombination med Thermo Scientific™ VisionMate™ 2D stregkodelæsere, manuelt og automatiseret afdækningsudstyr og mærkningsmuligheder, 2D ScrewTop Tubes opfylder en række manuelle og automatiserede langtidsopbevaringsbehov.
Pålidelig prøvebeskyttelse
- Rørene er konstrueret af ny klasse VI polypropylen af medicinsk kvalitet
- ScrewTop-hætter har en blød silikonepakning, der tilpasser sig til parrende overflader for at sikre prøvebevaring
- Stativ er konstrueret af robust acrylonitril-butadienstyren (ABS) for at beskytte rør i tilfælde af utilsigtet tab
- ScrewTop-rør er kompatible med opbevaring ned til -196 °C
Sikker sporing
- Permanent, unik 2D stregkode er laser-ætset i bunden af hvert rør
- 2D stregkode giver dig mulighed for at scanne og afkode rør på én gang uden at fjerne dem fra stativet, og tillader data at blive knyttet til hvert rør
- Kompatibel med vores udvalg af VisionMate læsere
Overlegen lagringsformat
- ANSI-format låsestativer maksimerer lagerplads og er kompatible med flerkanals manuelle pipetter eller automatiseret væskehåndteringsudstyr
- Adskillige muligheder for afdækning/afdækning til at manipulere et enkelt rør, 8 rør eller 96 rør ad gangen
Strenge kvalitetskontrol
- Hver 2D stregkode scannes for læsbarhed
- Hver 2D stregkode kontrolleres mod databasen af alle tidligere Thermo Scientific 2D stregkoder for at sikre, at der ikke er dubletter
- Hvert rør er lækagetestet for at sikre rørets integritet og prøvesikkerhed
- Alle rør leveres fri for DNA, RNase, DNase, endotoksiner og cytotoksiner
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Farveløs |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 500μ L |
| Bund form | Konisk |
| Materiale | Polypropylen (medicinsk kvalitet) |
| Emballage | 5 låsestativer med 96 rør |
| Mængde | 480 rør |
| Well Shape | V-bund |
| Stregkode | Ikke-proprietær, 12x12 datamatrix med ECC200 indbygget fejlkorrektion |
| Produktlinje | Matrix |
| Vis mere |