Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tri-kodede rør
Beskrivelse
Opbevar sikkert dyrebare prøver ved lave temperaturer, inklusive dampfase flydende nitrogen med Thermo Scientific™ Matrix™ 500 l μog 1,0 ml ScrewTop rør. Rørene er støbt af harpikser af medicinsk kvalitet og har en permanent, højkontrast 2D,1D lineær og menneskelig læsbar stregkode. Disse rør kan bestilles til at komme i stativer (stregkodede eller ikke-stregkodede) eller kan købes i løs vægt. De tri-kodede rør kan købes sterile eller ikke-sterile. Vi tilbyder også rør med hvid patch, hvis dit arbejde ikke kræver 1D lineær og menneskelig læsbar kode. 2D skruetoprørene opfylder en række manuelle og automatiserede langtidsopbevaringsbehov; stregkodede stativer gør det nemt at spore stativet også. Brug i kombination med Thermo Scientific stregkodelæsere, arrayers og afdækningsudstyr.
- Pålidelig prøvebeskyttelse
- Rørene er konstrueret af ny klasse VI polypropylen af medicinsk kvalitet
- ScrewTop-hætter har en blød silikonepakning, der tilpasser sig til parrende overflader for at sikre prøvebevaring
- Stativerne er konstrueret af robust ABS for at beskytte rørene i tilfælde af fald
- ScrewTop-rør er kompatible med opbevaring ned til -176 °C
- Sikker sporing
- Permanent, unik 2D-rørstregkode er laserætset i bunden af hvert rør
- Reoler har lineær stregkode, menneskeligt læsbart ID og 2D stregkode for ultimativ prøvesporing
- 2D stregkode på rør giver dig mulighed for at scanne og afkode rør på én gang uden at fjerne dem fra stativet, og tillader data at blive knyttet til hvert rør
- Rør og stativ er kompatible med Thermo Scientific™ VisionMate™ læsere
- Overlegen lagringsformat
- ANSI-format låsestativer maksimerer lagerplads og er kompatible med flerkanals manuelle pipetter eller automatiseret væskehåndteringsudstyr
- Adskillige muligheder for afdækning/afdækning til at manipulere et enkelt rør, 8 rør eller 96 rør på én gang
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Produkttype | Skruetop med hvid patch |
| Oversigt | V-Bottom ScrewTop-rør med hvid patch og lineær stregkode |
| Lukningsfarve | Farveløs |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 0,64 ml |
| Bund form | Konisk |
| Materiale | Polypropylen (medicinsk kvalitet) |
| Trådstil | Matrix™ |
| Emballage | 5 låsestativer med 96 rør |
| Vis mere |