Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tri-kodede rør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15573724
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,64 ml
1,0 ml
1,1 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Produkttype:
Skrue Toprør
Skruetop med hvid patch
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Produkttype unitSize
15573724 0,64 ml Steril Skrue Toprør Pakke med 480
15389804 0,64 ml Steril Skrue Toprør Pakke med 480
15480004 0,64 ml Steril Skruetop med hvid patch Pakke med 480
13415868 0,64 ml Steril Skruetop med hvid patch Pakke med 480
13466898 0,64 ml Steril Skruetop med hvid patch Pakke med 480
15389784 1,1 ml Steril Skrue Toprør Pakke med 480
15419973 1,1 ml Steril Skruetop med hvid patch Pakke med 480
12874953 1,0 ml Steril Skruetop med hvid patch Pakke med 480
13466888 1,1 ml Steril Skruetop med hvid patch Pakke med 480
15593704 1,1 ml Steril Skrue Toprør Pakke med 480
17258820 0,64 ml Ikke steril Skruetop med hvid patch -
17268820 0,64 ml Ikke steril Skruetop med hvid patch Pakke med 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15573724 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3745WP1DBR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar sikkert dyrebare prøver ved lave temperaturer, inklusive dampfase flydende nitrogen med Thermo Scientific™ Matrix™ 500 l μog 1,0 ml ScrewTop rør.
Opbevar sikkert dyrebare prøver ved lave temperaturer, inklusive dampfase flydende nitrogen med Thermo Scientific™ Matrix™ 500 l μog 1,0 ml ScrewTop rør. Rørene er støbt af harpikser af medicinsk kvalitet og har en permanent, højkontrast 2D,1D lineær og menneskelig læsbar stregkode. Disse rør kan bestilles til at komme i stativer (stregkodede eller ikke-stregkodede) eller kan købes i løs vægt. De tri-kodede rør kan købes sterile eller ikke-sterile. Vi tilbyder også rør med hvid patch, hvis dit arbejde ikke kræver 1D lineær og menneskelig læsbar kode. 2D skruetoprørene opfylder en række manuelle og automatiserede langtidsopbevaringsbehov; stregkodede stativer gør det nemt at spore stativet også. Brug i kombination med Thermo Scientific stregkodelæsere, arrayers og afdækningsudstyr.
Pålidelig prøvebeskyttelse
  • Rørene er konstrueret af ny klasse VI polypropylen af medicinsk kvalitet
  • ScrewTop-hætter har en blød silikonepakning, der tilpasser sig til parrende overflader for at sikre prøvebevaring
  • Stativerne er konstrueret af robust ABS for at beskytte rørene i tilfælde af fald
  • ScrewTop-rør er kompatible med opbevaring ned til -196 °C
Sikker sporing
  • Permanent, unik 2D-rørstregkode er laserætset i bunden af hvert rør
  • Reoler har lineær stregkode, menneskeligt læsbart ID og 2D stregkode for ultimativ prøvesporing
  • 2D stregkode på rør giver dig mulighed for at scanne og afkode rør på én gang uden at fjerne dem fra stativet, og tillader data at blive knyttet til hvert rør
  • Rør og stativ er kompatible med Thermo Scientific™ VisionMate™ læsere
Overlegen lagringsformat
  • ANSI-format låsestativer maksimerer lagerplads og er kompatible med flerkanals manuelle pipetter eller automatiseret væskehåndteringsudstyr
  • Adskillige muligheder for afdækning/afdækning til at manipulere et enkelt rør, 8 rør eller 96 rør på én gang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Produkttype Skrue Toprør
Oversigt V-Bottom ScrewTop-rør med hvid patch og lineær stregkode
Lukningsfarve na
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 0,64 ml
Bund form Konisk
Materiale Polypropylen (medicinsk kvalitet)
Emballage 5 låsestativer med 96 rør
Stregkode Rørstregkode: Ikke-proprietær, 12x12 datamatrix med ECC200 indbygget fejlkorrektion og lineær EAN-kode 128; Stregkode: 2D Datamatrix; Lineær EAN-kode 128; Menneskelig læsbar
Produktlinje Matrix
Sterilitet Steril
Lukning inkluderet Nej
Kapacitet (engelsk) 0,0169 fl oz.
Egnet til formålet Steril& PCR-klar