Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tri-kodede rør
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15389804
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,64 ml
1,0 ml
1,1 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Produkttype:
Skrue Toprør
Skruetop med hvid patch
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Produkttype Pakningsstørrelse
15389804 0,64 ml Steril Skrue Toprør Pakke med 480
15480004 0,64 ml Steril Skruetop med hvid patch Pakke med 480
13415868 0,64 ml Steril Skruetop med hvid patch Pakke med 480
15573724 0,64 ml Steril Skrue Toprør Pakke med 480
13466898 0,64 ml Steril Skruetop med hvid patch Pakke med 480
15389784 1,1 ml Steril Skrue Toprør Pakke med 480
15419973 1,1 ml Steril Skruetop med hvid patch Pakke med 480
12874953 1,0 ml Steril Skruetop med hvid patch Pakke med 480
13466888 1,1 ml Steril Skruetop med hvid patch Pakke med 480
15593704 1,1 ml Steril Skrue Toprør Pakke med 480
17258820 0,64 ml Ikke steril Skruetop med hvid patch -
17268820 0,64 ml Ikke steril Skruetop med hvid patch Pakke med 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15389804 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3743WP1D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4470.00 DKK
    3948.30 DKK / Pakke med 480
    Spare 521.70 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Opbevar sikkert dyrebare prøver ved lave temperaturer, inklusive dampfase flydende nitrogen med Thermo Scientific™ Matrix™ 500 l μog 1,0 ml ScrewTop rør.
Opbevar værdifulde prøver sikkert ved lave temperaturer, herunder dampfase flydende nitrogen med Thermo Scientific™ Matrix™ 0,64 ml  og 1,1 ml ScrewTop-rør. Rørene er støbt af medicinske harpikser og har en permanent, højkontrast 2D, 1D lineær og menneskelæsbar stregkode. Disse rør kan bestilles i stativer (stregkodede eller ikke-stregkodede) eller købes i store mængder. De tri-kodede rør kan købes sterile eller ikke-sterile. Vi tilbyder også rør med hvid plet kun, hvis dit arbejde ikke kræver 1D lineær og menneskelæsbar kode. 2D-skruerørene opfylder en række manuelle og automatiserede langtidsopbevaringsbehov; Stregkodede stativer gør det også nemt at spore stativet. Brug i kombination med Thermo Scientific stregkodelæsere, arrayere og afdækningsudstyr.
Pålidelig prøvebeskyttelse
  • Rørene er konstrueret af ny klasse VI polypropylen af medicinsk kvalitet
  • ScrewTop-hætter har en blød silikonepakning, der tilpasser sig til parrende overflader for at sikre prøvebevaring
  • Stativerne er konstrueret af robust ABS for at beskytte rørene i tilfælde af fald
  • ScrewTop-rør er kompatible med opbevaring ned til -196 °C
Sikker sporing
  • Permanent, unik 2D-rørstregkode er laserætset i bunden af hvert rør
  • Reoler har lineær stregkode, menneskeligt læsbart ID og 2D stregkode for ultimativ prøvesporing
  • 2D stregkode på rør giver dig mulighed for at scanne og afkode rør på én gang uden at fjerne dem fra stativet, og tillader data at blive knyttet til hvert rør
  • Rør og stativ er kompatible med Thermo Scientific™ VisionMate™ læsere
Overlegen lagringsformat
  • ANSI-format låsestativer maksimerer lagerplads og er kompatible med flerkanals manuelle pipetter eller automatiseret væskehåndteringsudstyr
  • Adskillige muligheder for afdækning/afdækning til at manipulere et enkelt rør, 8 rør eller 96 rør på én gang
Billeder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Oversigt ScrewTop rør i stregkodede låsestativer
Lukningsfarve Farveløs
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 0,64 ml
Bund form Konisk
Materiale Polypropylen
Emballage Bulk, 480 rør
Stregkode Lineær stregkode
Produktlinje Matrix
Sterilitet Steril
Kapacitet (engelsk) 0,0216 fl oz.
Egnet til formålet Steril& PCR-klar
Produkttype Skrue Toprør
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Gold)