Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tri-kodede rør
Beskrivelse
Opbevar værdifulde prøver sikkert ved lave temperaturer, herunder dampfase flydende nitrogen med Thermo Scientific™ Matrix™ 0,64 ml og 1,1 ml ScrewTop-rør. Rørene er støbt af medicinske harpikser og har en permanent, højkontrast 2D, 1D lineær og menneskelæsbar stregkode. Disse rør kan bestilles i stativer (stregkodede eller ikke-stregkodede) eller købes i store mængder. De tri-kodede rør kan købes sterile eller ikke-sterile. Vi tilbyder også rør med hvid plet kun, hvis dit arbejde ikke kræver 1D lineær og menneskelæsbar kode. 2D-skruerørene opfylder en række manuelle og automatiserede langtidsopbevaringsbehov; Stregkodede stativer gør det også nemt at spore stativet. Brug i kombination med Thermo Scientific stregkodelæsere, arrayere og afdækningsudstyr.
Funktioner:
Pålidelig prøvebeskyttelse
- Rørene er konstrueret af ny klasse VI polypropylen af medicinsk kvalitet
- Skru-top hætter har en blød silikone pakning, der passer til parrende overflader for at sikre prøvebevaring
- Stativ er konstrueret af robust acrylonitril-butadienstyren (ABS) for at beskytte rør i tilfælde af utilsigtet tab
- Skruetoprør er kompatible med opbevaring ned til -196 °C
Sikker sporing
- Permanent, unik 2D stregkode er laser-ætset i bunden af hvert rør
- 2D stregkode giver dig mulighed for at scanne og afkode rør på én gang uden at fjerne dem fra stativet, og tillader data at blive knyttet til hvert rør
- Kompatibel med vores udvalg af VisionMate læsere
Overlegen lagringsformat
- ANSI-format låsestativer maksimerer lagerplads og er kompatible med flerkanals manuelle pipetter eller automatiseret væskehåndteringsudstyr
- Adskillige muligheder for afdækning/afdækning til at manipulere et enkelt rør, 8 rør eller 96 rør ad gangen
Strenge kvalitetskontrol
- Hver 2D stregkode scannes for læsbarhed
- Hver 2D stregkode kontrolleres mod databasen af alle tidligere Thermo Scientific 2D stregkoder for at sikre, at der ikke er dubletter
- Hvert rør er lækagetestet for at sikre rørets integritet og prøvesikkerhed
- Alle rør leveres fri for DNA, RNase, DNase, endotoksiner og cytotoksiner
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | V-Bottom ScrewTop-rør med hvid patch og lineær stregkode |
| Lukningsfarve | Farveløs |
| Kapacitet (metrisk) | 1,1 ml |
| Bund form | Konisk |
| Materiale | Polypropylen |
| Emballage | Bulk, 480 rør |
| Well Shape | V-bund |
| Stregkode | Ikke-proprietær, 12x12 datamatrix med ECC200 indbygget fejlkorrektion |
| Sterilitet | Steril |
| Kapacitet (engelsk) | 0,0371 fl oz. |
| Vis mere |