Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tri-kodede rør
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12874953
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,64 ml
1,0 ml
1,1 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Produkttype:
Skrue Toprør
Skruetop med hvid patch
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Produkttype Pakningsstørrelse
12874953 1,0 ml Steril Skruetop med hvid patch Pakke med 480
15389804 0,64 ml Steril Skrue Toprør Pakke med 480
15480004 0,64 ml Steril Skruetop med hvid patch Pakke med 480
13415868 0,64 ml Steril Skruetop med hvid patch Pakke med 480
15573724 0,64 ml Steril Skrue Toprør Pakke med 480
13466898 0,64 ml Steril Skruetop med hvid patch Pakke med 480
15389784 1,1 ml Steril Skrue Toprør Pakke med 480
15419973 1,1 ml Steril Skruetop med hvid patch Pakke med 480
13466888 1,1 ml Steril Skruetop med hvid patch Pakke med 480
15593704 1,1 ml Steril Skrue Toprør Pakke med 480
17258820 0,64 ml Ikke steril Skruetop med hvid patch -
17268820 0,64 ml Ikke steril Skruetop med hvid patch Pakke med 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 12874953 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3741WP1D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5179.25 DKK
    4270.50 DKK / Pakke med 480
    Spare 908.75 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Opbevar sikkert dyrebare prøver ved lave temperaturer, inklusive dampfase flydende nitrogen med Thermo Scientific™ Matrix™ 500 l μog 1,0 ml ScrewTop rør.
Opbevar værdifulde prøver sikkert ved lave temperaturer, herunder dampfase flydende nitrogen med Thermo Scientific™ Matrix™ 0,64 ml  og 1,1 ml ScrewTop-rør. Rørene er støbt af medicinske harpikser og har en permanent, højkontrast 2D, 1D lineær og menneskelæsbar stregkode. Disse rør kan bestilles i stativer (stregkodede eller ikke-stregkodede) eller købes i store mængder. De tri-kodede rør kan købes sterile eller ikke-sterile. Vi tilbyder også rør med hvid plet kun, hvis dit arbejde ikke kræver 1D lineær og menneskelæsbar kode. 2D-skruerørene opfylder en række manuelle og automatiserede langtidsopbevaringsbehov; Stregkodede stativer gør det også nemt at spore stativet. Brug i kombination med Thermo Scientific stregkodelæsere, arrayere og afdækningsudstyr.
Funktioner:
Pålidelig prøvebeskyttelse
  • Rørene er konstrueret af ny klasse VI polypropylen af medicinsk kvalitet
  • Skru-top hætter har en blød silikone pakning, der passer til parrende overflader for at sikre prøvebevaring
  • Stativ er konstrueret af robust acrylonitril-butadienstyren (ABS) for at beskytte rør i tilfælde af utilsigtet tab
  • Skruetoprør er kompatible med opbevaring ned til -196 °C
Sikker sporing
  • Permanent, unik 2D stregkode er laser-ætset i bunden af hvert rør
  • 2D stregkode giver dig mulighed for at scanne og afkode rør på én gang uden at fjerne dem fra stativet, og tillader data at blive knyttet til hvert rør
  • Kompatibel med vores udvalg af VisionMate læsere
Overlegen lagringsformat
  • ANSI-format låsestativer maksimerer lagerplads og er kompatible med flerkanals manuelle pipetter eller automatiseret væskehåndteringsudstyr
  • Adskillige muligheder for afdækning/afdækning til at manipulere et enkelt rør, 8 rør eller 96 rør ad gangen
Strenge kvalitetskontrol
  • Hver 2D stregkode scannes for læsbarhed
  • Hver 2D stregkode kontrolleres mod databasen af alle tidligere Thermo Scientific 2D stregkoder for at sikre, at der ikke er dubletter
  • Hvert rør er lækagetestet for at sikre rørets integritet og prøvesikkerhed
  • Alle rør leveres fri for DNA, RNase, DNase, endotoksiner og cytotoksiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt V-Bottom ScrewTop-rør med hvid patch og lineær stregkode
Lukningsfarve Farveløs
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 1,0 ml
Bund form Konisk
Materiale Polypropylen (medicinsk kvalitet)
Emballage 5 låsestativer med 96 rør
Well Shape V-bund
Stregkode Ikke-proprietær, 12x12 datamatrix med ECC200 indbygget fejlkorrektion
Produktlinje Matrix
Sterilitet Steril
Lukningsmateriale Virgin Class VI Medical Grade Polypropylen med indstøbt termoplastisk elastomer pakning
Kapacitet (engelsk) 0,0338 fl oz.
Dnase Free Ja
Egnet til formålet Steril& PCR-klar
Produkttype Skruetop med hvid patch
Grønne funktioner ACT Økomærke (Guld)