Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-stregkodede Open-Top opbevaringsrør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11711208
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
500μ L
0.75 mL
1.4 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Non-sterile
Steril
Well Shape:
Flad
Flat
V-bund
Egnet til formålet:
PCR Ready
PCR-klar
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
Artikelnummer. 11711208
Brand: Thermo Scientific™ 3750
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar og spor prøvemateriale i disse 2D-stregkodede klare polypropylen-opbevaringsrør med åben top.
Gem og spor prøver i Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-stregkodede klare polypropylen-opbevaringsrør med åben top. Laserætsning producerer en permanent 2D-stregkode med høj kontrast, der tilbyder maksimal pålidelighed og sporbarhed af sammensatte, biologiske og genomiske prøver. Tilbydes i tre størrelser, 0,5 ml, 0,75 ml og 1,4 ml, kan disse rør forsegles med Thermo Scientific SepraSeal septum hætter og opbevaret ned til -80 °C. Varenummer 3792 er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger.
Sikker sporing:
  • En unik 2D-stregkode er laser-ætset på bunden af hvert polypropylen rør med åben top for sikkert at identificere og spore prøver.
  • 2D stregkoder er modstandsdygtige over for 100 % DMSO, ideelle til sammensat behandling og opbevaring.
  • Ikke-proprietære 2D-koder kan scannes på mindre end et sekund VisionMate Høj hastighed til hurtig afkodning og prøvesporing.
Robust lagerstativdesign:
  • Matrix 2D stregkodede opbevaringsrør med åben top kommer i 96-format i et proprietært specielt designet, stabelbart, ANSI fodspor.
  • Låsestativer sparer værdifuld plads i din fryser, køleskab, kompositlager eller på bænken.
  • Låse-stativets design muliggør manuel flerkanals pipetteadgang til 2D-rør og eliminerer kontamineringsrisiko med lågdesign, der ikke kommer i kontakt med bordpladen.
  • Låget til låsestativ kan løftes robotisk for 2D-røradgang med automatiske væskehåndteringssystemer og højkapacitetsapplikationer
Strenge kvalitetskontrol:
  • Hvert 2D-stregkodet opbevaringsrør scannes for at garantere læsbarhed.
  • Hver kode kontrolleres mod en komplet database med alle tidligere tildelte 2D-koder for at sikre nul dubletter på tværs af hele linjen af Matrix 2D-stregkodede lagerrør.
  • Hvert opbevaringsrør er lækagetestet for at sikre prøvernes integritet og sikkerhed.
Opbevaringssporingsløsninger til ethvert laboratorium:
  • Rør fås med en række tætningsmuligheder, herunder solide og forspaltede Duraseals og Sepraseals for at opfylde dine individuelle opbevaringskrav.
  • Tilpassede 2D-kodningsmuligheder er tilgængelige for at opfylde dit laboratoriums individuelle database- eller sporingskrav.
  • 2D lagerrør er kompatible med Thermo Scientific frysereoler, der giver mulighed for optimal udnyttelse af lagerplads.
Anbefalet til:
Individuel prøvehentning, øjeblikkelig prøveidentifikation, sikker identifikation af arkiverede prøver, sikker forsendelse af prøver, opbevaring af prøver og sporing af prøver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500μ L
Bund form V-bund
Materiale Polypropylen
Emballage Bulk, 960 rør
Well Shape V-bund
Stregkode 2D stregkodet
Produktlinje Matrix™
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (engelsk) 16907 fl oz.
Egnet til formålet PCR-klar