Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-stregkodede Open-Top opbevaringsrør
Artikelnummer. 10640224
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
500μ L
0,75 ml
1,4 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Well Shape:
Flad
V-bund
Egnet til formålet:
PCR-klar
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 1000
Pakke med 960
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Well Shape Egnet til formålet Pakningsstørrelse
10640224 1,4 ml Ikke steril V-bund PCR-klar Pakke med 960
13015843 1,4 ml Ikke steril Flad PCR-klar Pakke med 960
10536074 1,4 ml Ikke steril Flad PCR-klar Hver
11992141 0,5 ml Steril V-bund Steril& PCR-klar Pakke med 960
11942111 1,4 ml Ikke steril Flad PCR-klar Pakke med 960
11874333 1,4 ml Ikke steril Flad PCR-klar Pakke med 1000
11717849 0,75 ml Ikke steril V-bund PCR-klar Pakke med 1000
10522675 0,75 ml Ikke steril V-bund PCR-klar Pakke med 960
10271880 0,75 ml Ikke steril V-bund PCR-klar Hver
10562285 1,4 ml Steril Flad Steril& PCR-klar Pakke med 960
10705132 1,4 ml Ikke steril Flad PCR-klar Pakke med 960
10745204 0,75 ml Steril V-bund Steril& PCR-klar Pakke med 960
10059552 0,5 ml Ikke steril V-bund PCR-klar Pakke med 960
10111443 500μ L Steril V-bund Steril& PCR-klar Pakke med 960
11711208 500μ L Ikke steril V-bund PCR-klar Pakke med 960
11607948 1,4 ml Ikke steril V-bund PCR-klar Pakke med 1000
12667013 1,4 ml Ikke steril V-bund PCR-klar Pakke med 10
10203013 1,4 ml Steril V-bund Steril& PCR-klar Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 10640224 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5153.30 DKK
    3825.90 DKK / Pakke med 960
    Spare 1327.40 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Opbevar og spor prøvemateriale i disse 2D-stregkodede klare polypropylen-opbevaringsrør med åben top.
Gem og spor prøver i Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-stregkodede klare polypropylen-opbevaringsrør med åben top. Laserætsning producerer en permanent 2D-stregkode med høj kontrast, der tilbyder maksimal pålidelighed og sporbarhed af sammensatte, biologiske og genomiske prøver. Tilbydes i tre størrelser, 0,5 ml, 0,75 ml og 1,4 ml, kan disse rør forsegles med Thermo Scientific SepraSeal septum hætter og opbevaret ned til -80 °C. Varenummer 3792 er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger.
Sikker sporing:
  • En unik 2D-stregkode er laser-ætset på bunden af hvert polypropylen rør med åben top for sikkert at identificere og spore prøver.
  • 2D stregkoder er modstandsdygtige over for 100 % DMSO, ideelle til sammensat behandling og opbevaring.
  • Ikke-proprietære 2D-koder kan scannes på mindre end et sekund VisionMate Høj hastighed til hurtig afkodning og prøvesporing.
Robust lagerstativdesign:
  • Matrix 2D stregkodede opbevaringsrør med åben top kommer i 96-format i et proprietært specielt designet, stabelbart, ANSI fodspor.
  • Låsestativer sparer værdifuld plads i din fryser, køleskab, kompositlager eller på bænken.
  • Låse-stativets design muliggør manuel flerkanals pipetteadgang til 2D-rør og eliminerer kontamineringsrisiko med lågdesign, der ikke kommer i kontakt med bordpladen.
  • Låget til låsestativ kan løftes robotisk for 2D-røradgang med automatiske væskehåndteringssystemer og højkapacitetsapplikationer
Strenge kvalitetskontrol:
  • Hvert 2D-stregkodet opbevaringsrør scannes for at garantere læsbarhed.
  • Hver kode kontrolleres mod en komplet database med alle tidligere tildelte 2D-koder for at sikre nul dubletter på tværs af hele linjen af Matrix 2D-stregkodede lagerrør.
  • Hvert opbevaringsrør er lækagetestet for at sikre prøvernes integritet og sikkerhed.
Opbevaringssporingsløsninger til ethvert laboratorium:
  • Rør fås med en række tætningsmuligheder, herunder solide og forspaltede Duraseals og Sepraseals for at opfylde dine individuelle opbevaringskrav.
  • Tilpassede 2D-kodningsmuligheder er tilgængelige for at opfylde dit laboratoriums individuelle database- eller sporingskrav.
  • 2D lagerrør er kompatible med Thermo Scientific frysereoler, der giver mulighed for optimal udnyttelse af lagerplads.
Anbefalet til:
Individuel prøvehentning, øjeblikkelig prøveidentifikation, sikker identifikation af arkiverede prøver, sikker forsendelse af prøver, opbevaring af prøver og sporing af prøver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1,4 ml
Bund form Konisk
Materiale Polypropylen
Emballage 5 låsestativer med 96 rør
Well Shape V-bund
Stregkode 2D stregkodet
Produktlinje Matrix
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (engelsk) 0,0473 fl oz.
Egnet til formålet PCR-klar
Grønne funktioner ACT Økomærke (Guld)