Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-stregkodede Open-Top opbevaringsrør
Description
Gem og spor prøver i Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-stregkodede klare polypropylen-opbevaringsrør med åben top. Laserætsning producerer en permanent 2D-stregkode med høj kontrast, der tilbyder maksimal pålidelighed og sporbarhed af sammensatte, biologiske og genomiske prøver. Tilbydes i tre størrelser, 0,5 ml, 0,75 ml og 1,4 ml, kan disse rør forsegles med Thermo Scientific SepraSeal septum hætter og opbevaret ned til -80 °C. Varenummer 3792 er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger.
Sikker sporing:
- En unik 2D-stregkode er laser-ætset på bunden af hvert polypropylen rør med åben top for sikkert at identificere og spore prøver.
- 2D stregkoder er modstandsdygtige over for 100 % DMSO, ideelle til sammensat behandling og opbevaring.
- Ikke-proprietære 2D-koder kan scannes på mindre end et sekund VisionMate Høj hastighed til hurtig afkodning og prøvesporing.
Robust lagerstativdesign:
- Matrix 2D stregkodede opbevaringsrør med åben top kommer i 96-format i et proprietært specielt designet, stabelbart, ANSI fodspor.
- Låsestativer sparer værdifuld plads i din fryser, køleskab, kompositlager eller på bænken.
- Låse-stativets design muliggør manuel flerkanals pipetteadgang til 2D-rør og eliminerer kontamineringsrisiko med lågdesign, der ikke kommer i kontakt med bordpladen.
- Låget til låsestativ kan løftes robotisk for 2D-røradgang med automatiske væskehåndteringssystemer og højkapacitetsapplikationer
Strenge kvalitetskontrol:
- Hvert 2D-stregkodet opbevaringsrør scannes for at garantere læsbarhed.
- Hver kode kontrolleres mod en komplet database med alle tidligere tildelte 2D-koder for at sikre nul dubletter på tværs af hele linjen af Matrix 2D-stregkodede lagerrør.
- Hvert opbevaringsrør er lækagetestet for at sikre prøvernes integritet og sikkerhed.
Opbevaringssporingsløsninger til ethvert laboratorium:
- Rør fås med en række tætningsmuligheder, herunder solide og forspaltede Duraseals og Sepraseals for at opfylde dine individuelle opbevaringskrav.
- Tilpassede 2D-kodningsmuligheder er tilgængelige for at opfylde dit laboratoriums individuelle database- eller sporingskrav.
- 2D lagerrør er kompatible med Thermo Scientific frysereoler, der giver mulighed for optimal udnyttelse af lagerplads.
Anbefalet til:
Individuel prøvehentning, øjeblikkelig prøveidentifikation, sikker identifikation af arkiverede prøver, sikker forsendelse af prøver, opbevaring af prøver og sporing af prøver.
Spécification
Spécification
| Kapacitet (metrisk) | 500μ L |
| Bund form | Konisk |
| Materiale | Polypropylen |
| Emballage | 10 låsestativer med 96 rør |
| Well Shape | V-bund |
| Stregkode | 2D stregkodet |
| Produktlinje | Matrix |
| Sterilitet | Steril |
| Kapacitet (engelsk) | 16907 fl oz. |
| Egnet til formålet | Steril& PCR-klar |
| Afficher plus |