Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-stregkodede lavvolumen skruetop opbevaringsrør
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15533734
Skift visning
Egnet til formålet:
Steril& PCR-klar
Emballage:
5 låsestativer med 96 rør
Bulk, 480 rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Egnet til formålet Emballage Pakningsstørrelse
15533734 Steril& PCR-klar 5 låsestativer med 96 rør Pakke med 480
15194178 Steril& PCR-klar 5 låsestativer med 96 rør Pakke med 480
15432322 Steril& PCR-klar Bulk, 480 rør -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15533734 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3748BR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4320.00 DKK
    4237.63 DKK / Pakke med 480
    Spare 82.37 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Maksimer lagerkapaciteten med disse pladsbesparende, 2D-stregkodede, lavvolumen, skruetopopbevaringsrør, løsningen til sikker prøveopbevaring.
Maksimer lagerkapaciteten med den pladsbesparende Thermo Scientific™ Matrix 2D stregkodede lavvolumen skruetop opbevaringsrør, nu tilgængelig i et stregkodestativ. Disse 200 μL 2D-rør med indvendigt gevind maksimerer kapaciteten i manuelle eller automatiserede opbevaringssystemer. De kan bruges til opbevaring i stort set alle laboratorieforhold, fra stuetemperatur til dampfasen af flydende nitrogen. Permanente 2D-stregkoder muliggør sikker, sikker sporing af værdifulde prøver i små mængder. Kompatibel med hele serien af Thermo Scientific 2D stregkodelæsere, prøvedata kan integreres i eksisterende database eller sporingssystemer.
Pladsbesparende design
  • Samlet højde på mindre end 23 mm— manuel eller automatiseret lagerkapacitet kan være så meget som fordoblet sammenlignet med muligheder for større volumen rør
  • Maksimering af lagerkapaciteten muliggør forbedret udnyttelse af laboratorieplads og energiforbrug
Innovativt kasketdesign
  • 200 μl 2D universalhætte med indvendigt gevind har en konstruktion i et stykke med indstøbt pakning, der ikke kan overstrammes manuelt eller med automatiserede hætteværktøjer
  • Termoplastisk elastomer pakningsmateriale er kompatibelt til opbevaring ved stuetemperatur ned til dampfasen af flydende nitrogen
Sikker sporing
  • Permanent bundet, unik 2D-stregkode er laser-ætset på bunden af hver Thermo Scientific Matrix 2D-stregkodet ScrewTop-opbevaringsrør til sikker identifikation og prøvesporing
  • EN Thermo Scientific 2D stregkodelæser afkoder øjeblikkeligt hvert rørs 2D stregkode og scanner røret ind i enhver applikation eller database, eller integreres via flere eksportmuligheder
  • Nyt stregkodestativ giver mulighed for sporing af stativet ud over rør
  • Laser-ætsede stregkoder og menneskelig læsbar tekst på tre størrelser rack plus 2D-kode på rack-bunden
  • Når prøvedata er gemt, skal du bare scanne røret for at få adgang til prøveinformation og identificere indholdet
Strenge kvalitetskontrol
  • Hvert 2D-stregkodet opbevaringsrør scannes for at sikre læsbarhed
  • Alle stregkoder kontrolleres mod vores database med tidligere tildelte koder for at forhindre dubletter
  • Hvert rør er lækagetestet for at sikre prøvens integritet og sikkerhed
Kyndig support
  • Vores team har et stærkt ry for at understøtte både udstyr og forbrugsvarer
  • Kontakt os for anbefalinger til optimering af prøveopbevaringsprocesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Oversigt Matrix μ200 L 2D indvendigt gevind universalrør, V-bund, m/ hætter, stativ, Steril (5 stativer/etui)
Kapacitet (metrisk) 200μ L
Materiale TPV, Santoprene, Polypropylen (medicinsk kvalitet), Polycarbonat, polypropylen
Emballage 5 låsestativer med 96 rør
Stregkode Rørstregkode: Ikke-proprietær, 12x12 datamatrix med ECC200 indbygget fejlkorrektion; Stregkode: 2D Datamatrix; Lineær EAN-kode 128; Menneskelig læsbar
Sterilitet Steril
Lukningsmateriale Virgin Class VI Medical Grade Polypropylen med Virgin Class VI Medical Grade Silikone O-ring
Egnet til formålet Steril& PCR-klar
Produkttype Skrue Toprør
Grønne funktioner ACT Økomærke (Guld)