Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-stregkodede glasopbevaringsrør, Matrix 1,0 mL, 2D-stregkodede, glas, 5 låsestativ med 96 rør/etui
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11839130
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11839130 50 pmol RNA pr. reaktion Pakke med 480
1 options
Artikelnummer. 11839130 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3850
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Garanter pålidelighed i laboratorieapplikationer med disse 2D stregkodede glasrør i et sikkert ANSI-fodaftryk låsestativ.
Opbevar og spor robuste prøvevolumener med Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-stregkodede glasopbevaringsrør. Den proprietære stregkodningsproces producerer en permanent 2D-stregkode med høj kontrast, der tilbyder maksimal sporbarhed af sammensatte, biologiske og genomiske prøver. Fås med en række tætningsmuligheder og bruges sammen med Thermo Scientific™ VisionMate™ og etiketsystemer kan disse stregkodede opbevaringsrør forbedre en række prøvehåndteringsbehov og arbejdsgange.
Sikker sporing
  • En permanent bundet, unik 2D-stregkode er laserætset på bunden af hvert Matrix 2D-stregkodeopbevaringsrør for sikkert at identificere og spore prøver
  • Svarende til et laboratoriums gennemstrømningsbehov, VisionMate 2D stregkodelæsere afkoder øjeblikkeligt hvert rørs 2D stregkode
  • En række af VisionMate 2D stregkodelæsere er tilgængelige for at imødekomme dine applikationer og behov
  • Scan røret ind i enhver applikation eller database, eller integrer via forskellige metoder, —valget er dit
  • VisionMate systemer er fleksible nok til at tillade, at 2D stregkodedata kan integreres i forskellige applikationer, databaser og automatiserede systemer
  • Når prøvedata er gemt, skal du bare scanne røret ved hjælp af databasen
  • Find funktion til øjeblikkelig adgang til prøveinformation og identificere indholdet af hvert opbevaringsrør
Overlegent design af lagerstativ
  • I modsætning til traditionelle opbevaringsrør eller -blokke er Matrix 96-format 2D-stregkodede opbevaringsrør tilgængelige i et proprietært specialdesignet, stabelbart mikropladefodaftryk
  • Låsestativer for at spare værdifuld plads i din fryser, køleskab, kompositlager eller på bænken
  • Lach rack-designet muliggør manuel flerkanals pipetteadgang til 2D-rør og eliminerer forureningsrisiko med lågdesign, der ikke kommer i kontakt med bordpladen
  • Låget til låsestativ kan løftes robotisk for 2D-røradgang med automatiske væskehåndteringssystemer og højkapacitetsapplikationer
Strenge kvalitetskontrol
  • Hvert 2D-stregkodede lagerrør scannes for at garantere læsbarhed, og hver kode kontrolleres mod en komplet database over alle tidligere tildelte 2D-koder for at sikre nul dubletter på tværs af hele linjen af Matrix 2D-stregkodede lagerrør
  • Hvert opbevaringsrør er lækagetestet for at sikre prøvernes integritet og sikkerhed
Opbevaringssporingsløsninger til ethvert laboratorium
  • Glasrør kan bruges til opbevaring af prøver i DMSO, klorerede opløsningsmidler og andre skrappe kemikalier og anvendelser, hvor nysyntetiserede forbindelser, der skal tørres ned eller frysetørres
  • Tilpassede 2D-kodningsmuligheder er tilgængelige for at opfylde dit laboratoriums individuelle database- eller sporingskrav
  • 2D lagerrør er kompatible med Thermo Scientific frysereoler, der giver mulighed for optimal udnyttelse af lagerplads
Anbefalet til:
  • Individuel prøveudtagning
  • Øjeblikkelig prøveidentifikation
  • Sikker identifikation og forsendelse af arkiverede prøver
  • Opbevaring af prøver
  • Sporing af prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 2D stregkodet
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA pr. reaktion
Materiale Glas
Emballage 5 låsestativer med 96 rør/etui
Mængde 5 etui (låsestativ med 96 rør)
Stregkode 2D stregkode
Produktlinje Matrix
Kapacitet (engelsk) 0,0338 fl oz.
Grønne funktioner ACT Økomærke (Guld)