Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-stregkodede klare polypropylen-opbevaringsrør med åbent top med installeret DuraSeal-septumforsegling
Beskrivelse
Gem, spor og få adgang til prøver med lethed Thermo ScientificTM MatrixTM 2D stregkodede klare Open-Top opbevaringsrør med DuraSeal Septum installeret. Den permanent installerede DuraSeal septum giver nem adgang til rørets indhold og muliggør langtidsopbevaring ved temperaturer ned til -150 °C. Den proprietære stregkodningsproces producerer en permanent 2D-stregkode med høj kontrast, der tilbyder maksimal pålidelighed og sporbarhed af sammensatte, biologiske og genomiske prøver.
Sporing:
- En permanent bundet, unik 2D-stregkode er laserætset på bunden af hvert Matrix 2D-stregkodeopbevaringsrør for sikkert at identificere og spore prøver
- Svarende til et laboratoriums gennemstrømningsbehov, Thermo Scientific™ VisionMate™ 2D stregkodelæsere afkoder øjeblikkeligt hvert rørs 2D stregkode
- En række af VisionMate 2D stregkodelæsere er tilgængelige for at imødekomme dine applikations- og gennemstrømningsbehov.
- Scan røret ind i enhver applikation eller database, eller integrer via forskellige metoder
- VisionMate systemer er fleksible nok til at tillade, at 2D stregkodedata kan integreres i forskellige applikationer, databaser og automatiserede systemer
- Når prøvedata er gemt, kan brugeren scanne røret med databasen
- Sporingssystem inkluderer en søgefunktion til øjeblikkelig adgang til prøveinformation og identificere indholdet af hvert opbevaringsrør
Overlegent design til opbevaringsstativ:
- Matrix 96-format 2D-stregkodede opbevaringsrør er tilgængelige i et proprietært specialdesignet, stabelbart mikropladefodaftryk
- Låsestativer sparer værdifuld plads i din fryser, køleskab, kompositlager eller på bænken
- Lach rack-designet muliggør manuel flerkanals pipetteadgang til 2D-rør og eliminerer forureningsrisiko med lågdesign, der ikke kommer i kontakt med bordpladen
- Låget til låsestativ kan løftes robotisk for 2D-røradgang med automatiske væskehåndteringssystemer og højkapacitetsapplikationer
Strenge kvalitetskontrol:
- Hvert 2D-stregkodet opbevaringsrør scannes for at garantere læsbarhed
- Hver kode kontrolleres mod en komplet database med alle tidligere tildelte 2D-koder for at sikre nul dubletter på tværs af hele linjen af Matrix 2D-stregkodede lagerrør
Opbevaringssporingsløsninger til ethvert laboratorium:
- Tilpassede 2D-kodningsmuligheder er tilgængelige for at opfylde dit laboratoriums individuelle database- eller sporingskrav
- 2D lagerrør er kompatible med Thermo Scientific frysereoler, der tillader optimal udnyttelse af opbevaringsplads
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1,4 ml |
| Materiale | Polypropylen |
| Pakkekonfiguration | 10 låsestativer á 96 rør/cs. |
| Mængde | 960 sag |
| Well Shape | V-bund |
| Stregkode | 2D stregkodet |
| Produktlinje | Matrix |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Kapacitet (engelsk) | 0,0473 fl oz. |
| Vis mere |