Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-stregkodede klare polypropylen-opbevaringsrør med åbent top med installeret DuraSeal-septumforsegling
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10715784
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500μ L
0,75 ml
1,4 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sterilitet unitSize
10715784 500μ L Steril Pakke med 960
10583245 500μ L Ikke steril Pakke med 960
10704634 0,75 ml Ikke steril Pakke med 960
15435840 1,4 ml Ikke steril Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10715784 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3737
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar og spor prøvevolumener med disse 2D-stregkodede klare polypropylen-opbevaringsrør.
Gem, spor og få adgang til prøver med lethed Thermo ScientificTM MatrixTM 2D stregkodede klare Open-Top opbevaringsrør med DuraSeal Septum installeret. Den permanent installerede DuraSeal septum giver nem adgang til rørets indhold og muliggør langtidsopbevaring ved temperaturer ned til -150 °C. Den proprietære stregkodningsproces producerer en permanent 2D-stregkode med høj kontrast, der tilbyder maksimal pålidelighed og sporbarhed af sammensatte, biologiske og genomiske prøver.
Sporing:
  • En permanent bundet, unik 2D-stregkode er laserætset på bunden af hvert Matrix 2D-stregkodeopbevaringsrør for sikkert at identificere og spore prøver
  • Svarende til et laboratoriums gennemstrømningsbehov, Thermo Scientific™ VisionMate™ 2D stregkodelæsere afkoder øjeblikkeligt hvert rørs 2D stregkode
  • En række af VisionMate 2D stregkodelæsere er tilgængelige for at imødekomme dine applikations- og gennemstrømningsbehov.
  • Scan røret ind i enhver applikation eller database, eller integrer via forskellige metoder
  • VisionMate systemer er fleksible nok til at tillade, at 2D stregkodedata kan integreres i forskellige applikationer, databaser og automatiserede systemer
  • Når prøvedata er gemt, kan brugeren scanne røret med databasen
  • Sporingssystem inkluderer en søgefunktion til øjeblikkelig adgang til prøveinformation og identificere indholdet af hvert opbevaringsrør
Overlegent design til opbevaringsstativ:
  • Matrix 96-format 2D-stregkodede opbevaringsrør er tilgængelige i et proprietært specialdesignet, stabelbart mikropladefodaftryk
  • Låsestativer sparer værdifuld plads i din fryser, køleskab, kompositlager eller på bænken
  • Lach rack-designet muliggør manuel flerkanals pipetteadgang til 2D-rør og eliminerer forureningsrisiko med lågdesign, der ikke kommer i kontakt med bordpladen
  • Låget til låsestativ kan løftes robotisk for 2D-røradgang med automatiske væskehåndteringssystemer og højkapacitetsapplikationer
Strenge kvalitetskontrol:
  • Hvert 2D-stregkodet opbevaringsrør scannes for at garantere læsbarhed
  • Hver kode kontrolleres mod en komplet database med alle tidligere tildelte 2D-koder for at sikre nul dubletter på tværs af hele linjen af Matrix 2D-stregkodede lagerrør
Opbevaringssporingsløsninger til ethvert laboratorium:
  • Tilpassede 2D-kodningsmuligheder er tilgængelige for at opfylde dit laboratoriums individuelle database- eller sporingskrav
  • 2D lagerrør er kompatible med Thermo Scientific frysereoler, der tillader optimal udnyttelse af opbevaringsplads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500μ L
Materiale Polypropylen
Pakkekonfiguration 10 låsestativer á 96 rør/cs.
Well Shape V-bund
Stregkode 2D stregkodet
Produktlinje Matrix
Sterilitet Steril
Emballagemængde 5 Sag
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (engelsk) 16907 fl oz.
Lukketype m/DuraSeal™ Septum indsat