Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-stregkodede 12mL opbevaringsrør med skruetop
Beskrivelse
Aktiver sikker, sikker sporing af dine dyrebare prøver med Thermo Scientific™ Matrix™ 2D stregkodede 12mL-opbevaringsrør med skruetop, den perfekte løsning til opbevaring af store mængder, inklusive kliniske prøver, pulvere, væv og plantematerialer. Vores team har et stærkt ry for at understøtte både udstyr og forbrugsvarer og kan demonstrere enkle måder at forbedre effektiviteten på og spore prøver i dit laboratorium ved hjælp af hele vores udvalg af Thermo Scientific 2D-stregkodede opbevaringsrør og stregkodelæsere.
Funktioner:
Sikker sporing:
- Laserætset 2D stregkode i bunden af hvert rør giver dig mulighed for at scanne og afkode rør på én gang uden at fjerne dem fra stativet; gør det muligt at knytte data til hvert rør
- Thermo Scientific™ VisionMate™ Lite eller VisionMate Trådløs kan bruges til at læse enkeltrør, eller VisionMate HighSpeed kan bruges til at afkode en hel rack af rør med det samme
- Tube kan scannes ind i en database eller sporingssystem eller integreres via ActiveX teknologi
Overlegen lagringsformat:
- Leveres i mikropladefodaftryksstativ til at opbevare flere prøver på mindre fryseplads
- Kompatibel med Matrix Electronic EXP Pipetter
- Låseholderlåg til sikker opbevaring af prøver
- Rackbase og rørdesign for at forhindre røret i at snurre i stativet, når hætten afmonteres
- Solid konstruktion i ét stykke, der muliggør opbevaring ned til kryogene temperaturer
Strenge kvalitetskontrol:
- Hver 2D stregkode scannes for læsbarhed og kontrolleres mod en komplet database med alle tidligere 2D stregkoder for at sikre, at der er nul dubletter på tværs af hele Thermo Scientific Matrix linje af opbevaringsrør
- Hvert rør er 100 % lækagetestet for at sikre rørets integritet og prøvesikkerhed
- Indbygget fejlkorrektion sikrer, at stregkoder aldrig bliver fejllæst
- undefined
- Renewable Energy
Tekniske data
Tekniske data
Produkttype | Skrue Toprør |
Kapacitet (metrisk) | 12 mL |
Materiale | Polychloropren |
Emballage | Stativ |
Stregkode | 2D stregkode |
Sterilitet | Ikke steril |
Kapacitet (engelsk) | 0,4057 fl oz. |
Lukketype | Skruelåg |
Egnet til formålet | PCR-klar |