Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-stregkodede 12mL opbevaringsrør med skruetop
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10630224
Skift visning
Emballage:
4 stativer med 24 rør
Bulk, 100 rør
Stativ
Lukketype:
Ikke inkluderet
Skruelåg
Skruelåg
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Egnet til formålet:
PCR-klar
Steril og PCR klar
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 384
Pakke med 96
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballage Lukketype Sterilitet Egnet til formålet Pakningsstørrelse
10630224 4 stativer med 24 rør Skruelåg Steril Steril& PCR-klar Pakke med 96
10611924 Bulk, 100 rør Skruelåg Ikke steril Steril og PCR klar Pakke med 100
11912151 Stativ Skruelåg Ikke steril PCR-klar Pakke med 384
10171773 4 stativer med 24 rør Ikke inkluderet Steril Steril& PCR-klar Pakke med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10630224 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1665.00 DKK
    1430.10 DKK / Pakke med 96
    Spare 234.90 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Aktiver sikker, sikker sporing af dine dyrebare prøver med disse 2D-stregkodede 12 ml opbevaringsrør med skruetop, den perfekte løsning til opbevaring af store mængder.
Aktiver sikker, sikker sporing af dine dyrebare prøver med Thermo Scientific™ Matrix™ 2D stregkodede 12mL-opbevaringsrør med skruetop, den perfekte løsning til opbevaring af store mængder, inklusive kliniske prøver, pulvere, væv og plantematerialer. Vores team har et stærkt ry for at understøtte både udstyr og forbrugsvarer og kan demonstrere enkle måder at forbedre effektiviteten på og spore prøver i dit laboratorium ved hjælp af hele vores udvalg af Thermo Scientific 2D-stregkodede opbevaringsrør og stregkodelæsere.
Funktioner:
Sikker sporing:
  • Laserætset 2D stregkode i bunden af hvert rør giver dig mulighed for at scanne og afkode rør på én gang uden at fjerne dem fra stativet; gør det muligt at knytte data til hvert rør
  • Thermo Scientific™ VisionMate™ Lite eller VisionMate Trådløs kan bruges til at læse enkeltrør, eller VisionMate HighSpeed kan bruges til at afkode en hel rack af rør med det samme
  • Tube kan scannes ind i en database eller sporingssystem eller integreres via ActiveX teknologi
Overlegen lagringsformat:
  • Leveres i mikropladefodaftryksstativ til at opbevare flere prøver på mindre fryseplads
  • Kompatibel med Matrix Electronic EXP Pipetter
  • Låseholderlåg til sikker opbevaring af prøver
  • Rackbase og rørdesign for at forhindre røret i at snurre i stativet, når hætten afmonteres
  • Solid konstruktion i ét stykke, der muliggør opbevaring ned til kryogene temperaturer
Strenge kvalitetskontrol:
  • Hver 2D stregkode scannes for læsbarhed og kontrolleres mod en komplet database med alle tidligere 2D stregkoder for at sikre, at der er nul dubletter på tværs af hele Thermo Scientific Matrix linje af opbevaringsrør
  • Hvert rør er 100 % lækagetestet for at sikre rørets integritet og prøvesikkerhed
  • Indbygget fejlkorrektion sikrer, at stregkoder aldrig bliver fejllæst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 12 mL
Materiale Polypropylen, Polycarbonat
Emballage 4 stativer med 24 rør
Stregkode 2D stregkode
Produktlinje Matrix
Sterilitet Steril
Lukning inkluderet Ja
Lukningsmateriale Polypropylen med silikone O-ring
Kapacitet (engelsk) 0,4057 fl oz.
Lukketype Skruelåg
Egnet til formålet Steril& PCR-klar
Produkttype Skrue Toprør
Grønne funktioner ACT Økomærke (Guld)