Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-stregkodede 12mL opbevaringsrør med skruetop
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10611924
Skift visning
Emballage:
4 stativer med 24 rør
Bulk, 100 rør
Stativ
Lukketype:
Ikke inkluderet
Skruelåg
Skruelåg
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Egnet til formålet:
PCR-klar
Steril og PCR klar
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 384
Pakke med 96
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballage Lukketype Sterilitet Egnet til formålet unitSize
10611924 Bulk, 100 rør Skruelåg Ikke steril Steril og PCR klar Pakke med 100
11912151 Stativ Skruelåg Ikke steril PCR-klar Pakke med 384
10630224 4 stativer med 24 rør Skruelåg Steril Steril& PCR-klar Pakke med 96
10171773 4 stativer med 24 rør Ikke inkluderet Steril Steril& PCR-klar Pakke med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10611924 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3770
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1470.00 DKK
    1148.99 DKK / Pakke med 100
    Spare 321.01 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Aktiver sikker, sikker sporing af dine dyrebare prøver med disse 2D-stregkodede 12 ml opbevaringsrør med skruetop, den perfekte løsning til opbevaring af store mængder.
Aktiver sikker, sikker sporing af dine dyrebare prøver med Thermo Scientific™ Matrix™ 2D stregkodede 12mL-opbevaringsrør med skruetop, den perfekte løsning til opbevaring af store mængder, inklusive kliniske prøver, pulvere, væv og plantematerialer. Vores team har et stærkt ry for at understøtte både udstyr og forbrugsvarer og kan demonstrere enkle måder at forbedre effektiviteten på og spore prøver i dit laboratorium ved hjælp af hele vores udvalg af Thermo Scientific 2D-stregkodede opbevaringsrør og stregkodelæsere.
Funktioner:  
Sikker sporing:
  • Laserætset 2D-stregkode i bunden af hvert rør gør det muligt at scanne og afkode rør på én gang uden at fjerne dem fra stativet; det tillader data at blive knyttet til hvert rør
  • Thermo Scientific™ VisionMate™ Lite eller VisionMate trådløst kan bruges til at læse enkeltrør, eller VisionMate HighSpeed kan bruges til øjeblikkeligt at dekode et helt stativ af rør
  • Tube kan scannes ind i en database eller et sporingssystem eller integreres via ActiveX teknologi
Overlegen lagringsformat:
  • Leveres i mikropladefodaftryksstativ for at opbevare flere prøver i mindre fryserplads
  • Kompatible med matrix-elektroniske EXP pipetter
  • Låsestativlåg til sikker opbevaring af prøver
  • Rack-bund og rørdesign for at forhindre, at røret drejer rundt i racket ved afmontering
  • Solid, ét stykke konstruktion, der muliggør opbevaring ned til kryogene temperaturer
Streng kvalitetskontrol:
  • Hver 2D-stregkode scannes for læsbarhed og kontrolleres mod en fuld database over alle tidligere 2D-stregkoder for at sikre, at der ikke er nogen dubletter på hele Thermo Scientific Matrix rækken af opbevaringsrør
  • Hvert rør er 100% lækagetestet for at sikre rørets integritet og prøvesikkerhed
  • Indbygget fejlkorrektion sikrer, at stregkoder aldrig bliver fejllæst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 12 mL
Materiale Polypropylen
Emballage Bulk, 100 rør
Stregkode 2D-stregkode
Produktlinje Matrix
Sterilitet Ikke steril
Lukning inkluderet Ja
Kapacitet (engelsk) 0,4057 fl oz.
Lukketype Skruelåg
Egnet til formålet Steril og PCR klar
Produkttype Skrue-toprør