Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0 mL ScrewTop-rør i stregkodede låsestativer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15593694
Skift visning
Produkttype:
Skrue Toprør
Skruetop med hvid patch
Farve:
Klar
Ravgul
Lukningsfarve:
Blå
Farveløs
Grøn
Gul
Hvid
Ikke inkluderet
Lilla
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
Pakke med 5
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Farve Lukningsfarve Pakningsstørrelse
15593694 Skruetop med hvid patch Klar Farveløs Pakke med 480
15583694 Skrue Toprør Klar Farveløs Pakke med 480
15553704 Skrue Toprør Klar Hvid Pakke med 480
15513704 Skrue Toprør Klar Blå Pakke med 480
15573704 Skrue Toprør Klar Ikke inkluderet Pakke med 480
15533704 Skrue Toprør Klar Lilla Pakke med 480
15523704 Skrue Toprør Klar Grøn Pakke med 480
15503704 Skrue Toprør Ravgul Rød Pakke med 480
15504830 Skrue Toprør Ravgul Rød Pakke med 5
15543704 Skrue Toprør Klar Rød Pakke med 480
15543714 Skrue Toprør Ravgul Ikke inkluderet Pakke med 480
15563704 Skrue Toprør Klar Gul Pakke med 480
15583704 Skruetop med hvid patch Klar Ikke inkluderet Pakke med 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15593694 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3741WPBR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5220.00 DKK
    4424.40 DKK / Pakke med 480
    Spare 795.60 DKK
    15% Slukket
På lager
Spor dine prøver nemt ved lave temperaturer, inklusive flydende nitrogen i dampfase med 1,0 mL ScrewTop-rør i stregkodede låsestativer.
Opbevar prøverne sikkert ved lave temperaturer, inklusive flydende nitrogen i dampfase med disse 1,0 mL ScrewTop-rør i stregkodede låsestativer. Rørene er støbt af harpikser af medicinsk kvalitet og har en permanent 2D-stregkode med høj kontrast. Disse rør er pakket i vores stregkodede låsestativer, der har en lineær stregkode, 2D-stregkode og menneskelig læsbar statividentifikation på tre sider af stativet. Bruges i kombination med Thermo Scientific stregkodelæsere, arrayers og afdækningsudstyr. 2D skruetoprørene opfylder en række manuelle og automatiserede langtidsopbevaringsbehov; stregkodede stativer gør det nemt at spore stativet også.
Pålidelig prøvebeskyttelse
  • Rørene er konstrueret af ny klasse VI polypropylen af medicinsk kvalitet
  • ScrewTop-hætter har en blød silikonepakning, der tilpasser sig til parrende overflader for at sikre prøvebevaring
  • Stativerne er konstrueret af robust ABS for at beskytte rørene i tilfælde af fald
  • ScrewTop-rør er kompatible med opbevaring ned til -196 °C
Sikker sporing
  • Permanent, unik 2D-rørstregkode er laserætset i bunden af hvert rør
  • Reoler har lineær stregkode, menneskeligt læsbart ID og 2D stregkode for ultimativ prøvesporing
  • 2D stregkode på rør giver dig mulighed for at scanne og afkode rør på én gang uden at fjerne dem fra stativet, og tillader data at blive knyttet til hvert rør
  • Rør og stativ er kompatible med Thermo Scientific™ VisionMate™ læsere
Overlegen lagringsformat
  • ANSI-format låsestativer maksimerer lagerplads og er kompatible med flerkanals manuelle pipetter eller automatiseret væskehåndteringsudstyr
  • Adskillige muligheder for afdækning/afdækning til at manipulere et enkelt rør, 8 rør eller 96 rør på én gang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Lukningsfarve Farveløs
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 1.0 mL
Bund form Konisk
Materiale Polypropylen (medicinsk kvalitet)
Emballage 5 låsestativer med 96 rør
Stregkode Rørstregkode: Ikke-proprietær, 12x12 datamatrix med ECC200 indbygget fejlkorrektion; Stregkode: 2D Datamatrix; Lineær EAN-kode 128; Menneskelig læsbar
Produktlinje Matrix
Sterilitet Steril
Lukning inkluderet Ja
Lukningsmateriale Virgin Class VI Medical Grade Polypropylen med Virgin Class VI Medical Grade Silikone O-ring
Kapacitet (engelsk) 0,0338 fl oz.
Egnet til formålet Steril& PCR-klar
Produkttype Skruetop med hvid patch