Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0 mL ScrewTop-rør i stregkodede låsestativer
Beskrivelse
Opbevar prøverne sikkert ved lave temperaturer, inklusive flydende nitrogen i dampfase med disse 1,0 mL ScrewTop-rør i stregkodede låsestativer. Rørene er støbt af harpikser af medicinsk kvalitet og har en permanent 2D-stregkode med høj kontrast. Disse rør er pakket i vores stregkodede låsestativer, der har en lineær stregkode, 2D-stregkode og menneskelig læsbar statividentifikation på tre sider af stativet. Bruges i kombination med Thermo Scientific stregkodelæsere, arrayers og afdækningsudstyr. 2D skruetoprørene opfylder en række manuelle og automatiserede langtidsopbevaringsbehov; stregkodede stativer gør det nemt at spore stativet også.
Pålidelig prøvebeskyttelse
- Rørene er konstrueret af ny klasse VI polypropylen af medicinsk kvalitet
- ScrewTop-hætter har en blød silikonepakning, der tilpasser sig til parrende overflader for at sikre prøvebevaring
- Stativerne er konstrueret af robust ABS for at beskytte rørene i tilfælde af fald
- ScrewTop-rør er kompatible med opbevaring ned til -196 °C
Sikker sporing
- Permanent, unik 2D-rørstregkode er laserætset i bunden af hvert rør
- Reoler har lineær stregkode, menneskeligt læsbart ID og 2D stregkode for ultimativ prøvesporing
- 2D stregkode på rør giver dig mulighed for at scanne og afkode rør på én gang uden at fjerne dem fra stativet, og tillader data at blive knyttet til hvert rør
- Rør og stativ er kompatible med Thermo Scientific™ VisionMate™ læsere
Overlegen lagringsformat
- ANSI-format låsestativer maksimerer lagerplads og er kompatible med flerkanals manuelle pipetter eller automatiseret væskehåndteringsudstyr
- Adskillige muligheder for afdækning/afdækning til at manipulere et enkelt rør, 8 rør eller 96 rør på én gang
- undefined
- Renewable Energy
Tekniske data
Tekniske data
Farve | Klar |
Produkttype | Skrue Toprør |
Lukningsfarve | Gul |
Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
Kapacitet (metrisk) | 1.0 mL |
Bund form | V-bund |
Materiale | Polypropylen (medicinsk kvalitet) |
Emballage | 5 låsestativer med 96 rør |
Stregkode | Rørstregkode: Ikke-proprietær, 12x12 datamatrix med ECC200 indbygget fejlkorrektion; Stregkode: 2D Datamatrix; Lineær EAN-kode 128; Menneskelig læsbar |
Produktlinje | Matrix™ |
Vis mere |