Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0 mL ScrewTop-rør i stregkodede låsestativer Artikelnummer.: 15513704
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0 mL ScrewTop-rør i stregkodede låsestativer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15513704
Skrue Toprør, Klar, Blå, Steril& PCR-klar, Pakke med 480
Produkttype:
Skrue Toprør
Skruetop med hvid patch
Farve:
Klar
Ravgul
Lukningsfarve:
Blå
Farveløs
Grøn
Gul
Hvid
Ikke inkluderet
Lilla
Rød
Egnet til formålet:
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
Artikelnummer. 15513704
Brand: Thermo Scientific™ 3741BLUBR
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Spor dine prøver nemt ved lave temperaturer, inklusive flydende nitrogen i dampfase med 1,0 mL ScrewTop-rør i stregkodede låsestativer.
Opbevar prøverne sikkert ved lave temperaturer, inklusive flydende nitrogen i dampfase med disse 1,0 mL ScrewTop-rør i stregkodede låsestativer. Rørene er støbt af harpikser af medicinsk kvalitet og har en permanent 2D-stregkode med høj kontrast. Disse rør er pakket i vores stregkodede låsestativer, der har en lineær stregkode, 2D-stregkode og menneskelig læsbar statividentifikation på tre sider af stativet. Bruges i kombination med Thermo Scientific stregkodelæsere, arrayers og afdækningsudstyr. 2D skruetoprørene opfylder en række manuelle og automatiserede langtidsopbevaringsbehov; stregkodede stativer gør det nemt at spore stativet også.
Pålidelig prøvebeskyttelse
  • Rørene er konstrueret af ny klasse VI polypropylen af medicinsk kvalitet
  • ScrewTop-hætter har en blød silikonepakning, der tilpasser sig til parrende overflader for at sikre prøvebevaring
  • Stativerne er konstrueret af robust ABS for at beskytte rørene i tilfælde af fald
  • ScrewTop-rør er kompatible med opbevaring ned til -196 °C
Sikker sporing
  • Permanent, unik 2D-rørstregkode er laserætset i bunden af hvert rør
  • Reoler har lineær stregkode, menneskeligt læsbart ID og 2D stregkode for ultimativ prøvesporing
  • 2D stregkode på rør giver dig mulighed for at scanne og afkode rør på én gang uden at fjerne dem fra stativet, og tillader data at blive knyttet til hvert rør
  • Rør og stativ er kompatible med Thermo Scientific™ VisionMate™ læsere
Overlegen lagringsformat
  • ANSI-format låsestativer maksimerer lagerplads og er kompatible med flerkanals manuelle pipetter eller automatiseret væskehåndteringsudstyr
  • Adskillige muligheder for afdækning/afdækning til at manipulere et enkelt rør, 8 rør eller 96 rør på én gang
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Produkttype Skrue Toprør
Lukningsfarve Blå
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 1.0 mL
Bund form V-bund
Materiale Polypropylen (medicinsk kvalitet)
Emballage 5 låsestativer med 96 rør
Stregkode Rørstregkode: Ikke-proprietær, 12x12 datamatrix med ECC200 indbygget fejlkorrektion; Stregkode: 2D Datamatrix; Lineær EAN-kode 128; Menneskelig læsbar
Produktlinje Matrix™
Sterilitet Steril
Lukning inkluderet Ja
Lukningsmateriale Virgin Class VI Medical Grade Polypropylen med Virgin Class VI Medical Grade Silikone O-ring
Kapacitet (engelsk) 0,0338 fl oz.
Egnet til formålet Steril& PCR-klar
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
1 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer1425917 CertifikattypeBehandlingscertifikat Dato13/05/2025 Artikelnummer3741BLU-BR
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0 mL ScrewTop-rør i stregkodede låsestativer >