Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ 0,64 ml skruetoprør i stregkodede låsestativer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15543724
Skift visning
Produkttype:
Skrue Toprør
Skruetop med hvid patch
Farve:
Klar
Ravgul
Lukningsfarve:
Blå
Farveløs
Grøn
Gul
Hvid
Ikke inkluderet
Lilla
Pink (Pink)
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
Pakke med 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Farve Lukningsfarve Pakningsstørrelse
15543724 Skrue Toprør Klar Gul Pakke med 480
11912131 Skrue Toprør Klar Pink (Pink) Pakke med 480
15553724 Skrue Toprør Klar Ikke inkluderet Pakke med 480
15523724 Skrue Toprør Klar Rød Pakke med 480
15503724 Skrue Toprør Klar Grøn Pakke med 480
15400004 Skrue Toprør Klar Farveløs Pakke med 480
15523734 Skrue Toprør Ravgul Ikke inkluderet Pakke med 480
15533724 Skrue Toprør Klar Hvid Pakke med 480
15593714 Skrue Toprør Klar Blå Pakke med 480
15513724 Skrue Toprør Klar Lilla Pakke med 480
15573714 Skrue Toprør Ravgul Rød Pakke med 480
15504840 Skrue Toprør Ravgul Rød Pakke med 5
15583714 Skruetop med hvid patch Klar Farveløs Pakke med 480
15563724 Skruetop med hvid patch Klar Ikke inkluderet Pakke med 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 15543724 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3744YELBR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4385.00 DKK
    3874.50 DKK / Pakke med 480
    Spare 510.50 DKK
    11% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Få pålidelig prøvesporing ved lave temperaturer, inklusive flydende nitrogen i dampfase med disse 0,5 mL ScrewTop-rør i stregkodede låsestativer.
Opbevar prøver sikkert ved lave temperaturer, herunder dampfase flydende nitrogen med Thermo Scientific™ Matrix™ 0,64 ml ScrewTop-rør i stregkodede låsestativer. Rørene er støbt af medicinske harpikser og har en permanent, højkontrast 2D-stregkode. Disse rør er pakket i vores Barcoded Latch Racks, som har en lineær stregkode, 2D-stregkode og menneskelig læsbar rackidentifikation på tre sider af stativet. Brug i kombination med Thermo Scientific stregkodelæsere, arrayere og afdækningsudstyr. 2D-skruerørene opfylder en række manuelle og automatiserede langtidsopbevaringsbehov; Stregkodede stativer gør det også nemt at spore stativet.
Pålidelig prøvebeskyttelse
  • Rørene er konstrueret af ny klasse VI polypropylen af medicinsk kvalitet
  • ScrewTop-hætter har en blød silikonepakning, der tilpasser sig til parrende overflader for at sikre prøvebevaring
  • Stativerne er konstrueret af robust ABS for at beskytte rørene i tilfælde af fald
  • ScrewTop-rør er kompatible med opbevaring ned til -196 °C
Sikker sporing
  • Permanent, unik 2D-rørstregkode er laserætset i bunden af hvert rør
  • Reoler har lineær stregkode, menneskeligt læsbart ID og 2D stregkode for ultimativ prøvesporing
  • 2D stregkode på rør giver dig mulighed for at scanne og afkode rør på én gang uden at fjerne dem fra stativet, og tillader data at blive knyttet til hvert rør
  • Rør og stativ er kompatible med Thermo Scientific™ VisionMate™ læsere
Overlegen lagringsformat
  • ANSI-format låsestativer maksimerer lagerplads og er kompatible med flerkanals manuelle pipetter eller automatiseret væskehåndteringsudstyr
  • Adskillige muligheder for afdækning/afdækning til at manipulere et enkelt rør, 8 rør eller 96 rør på én gang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Lukningsfarve Gul
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 0.64 mL
Bund form Konisk
Materiale Polypropylen (medicinsk kvalitet)
Emballage 5 låsestativer med 96 rør
Stregkode Rørstregkode: Ikke-proprietær, 12x12 datamatrix med ECC200 indbygget fejlkorrektion; Stregkode: 2D Datamatrix; Lineær EAN-kode 128; Menneskelig læsbar
Produktlinje Matrix
Sterilitet Steril
Lukning inkluderet Ja
Lukningsmateriale Virgin Class VI Medical Grade Polypropylen med Virgin Class VI Medical Grade Silikone O-ring
Kapacitet (engelsk) 0,0216 fl oz.
Egnet til formålet Steril& PCR-klar
Produkttype Skrue Toprør