Beskrivelse
Opbevar prøver sikkert ved lave temperaturer, herunder dampfase flydende nitrogen med Thermo Scientific™ Matrix™ 0,64 ml ScrewTop-rør i stregkodede låsestativer. Rørene er støbt af medicinske harpikser og har en permanent, højkontrast 2D-stregkode. Disse rør er pakket i vores Barcoded Latch Racks, som har en lineær stregkode, 2D-stregkode og menneskelig læsbar rackidentifikation på tre sider af stativet. Brug i kombination med Thermo Scientific stregkodelæsere, arrayere og afdækningsudstyr. 2D-skruerørene opfylder en række manuelle og automatiserede langtidsopbevaringsbehov; Stregkodede stativer gør det også nemt at spore stativet.
Pålidelig prøvebeskyttelse
- Rørene er konstrueret af ny klasse VI polypropylen af medicinsk kvalitet
- ScrewTop-hætter har en blød silikonepakning, der tilpasser sig til parrende overflader for at sikre prøvebevaring
- Stativerne er konstrueret af robust ABS for at beskytte rørene i tilfælde af fald
- ScrewTop-rør er kompatible med opbevaring ned til -196 °C
Sikker sporing
- Permanent, unik 2D-rørstregkode er laserætset i bunden af hvert rør
- Reoler har lineær stregkode, menneskeligt læsbart ID og 2D stregkode for ultimativ prøvesporing
- 2D stregkode på rør giver dig mulighed for at scanne og afkode rør på én gang uden at fjerne dem fra stativet, og tillader data at blive knyttet til hvert rør
- Rør og stativ er kompatible med Thermo Scientific™ VisionMate™ læsere
Overlegen lagringsformat
- ANSI-format låsestativer maksimerer lagerplads og er kompatible med flerkanals manuelle pipetter eller automatiseret væskehåndteringsudstyr
- Adskillige muligheder for afdækning/afdækning til at manipulere et enkelt rør, 8 rør eller 96 rør på én gang
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Lukningsfarve | Farveløs |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 0.64 mL |
| Bund form | Konisk |
| Materiale | Polypropylen (medicinsk kvalitet) |
| Emballage | 5 låsestativer med 96 rør |
| Stregkode | Rørstregkode: Ikke-proprietær, 12x12 datamatrix med ECC200 indbygget fejlkorrektion; Stregkode: 2D Datamatrix; Lineær EAN-kode 128; Menneskelig læsbar |
| Produktlinje | Matrix |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |