Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ 0,5 mL ScrewTop-rør i stregkodede låsestativer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11912131
Skift visning
Produkttype:
Skrue Toprør
Skruetop med hvid patch
Farve:
Klar
Ravgul
Lukningsfarve:
Blå
Farveløs
Grøn
Gul
Hvid
Ikke inkluderet
Lilla
Pink (Pink)
Rød
Egnet til formålet:
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Farve Lukningsfarve Egnet til formålet unitSize
11912131 Skrue Toprør Klar Pink (Pink) Steril& PCR-klar Pakke med 480
15543724 Skrue Toprør Klar Gul Steril& PCR-klar Pakke med 480
15553724 Skrue Toprør Klar Ikke inkluderet Steril& PCR-klar Pakke med 480
15523724 Skrue Toprør Klar Rød Steril& PCR-klar Pakke med 480
15503724 Skrue Toprør Klar Grøn Steril& PCR-klar Pakke med 480
15400004 Skrue Toprør Klar Farveløs Steril& PCR-klar Pakke med 480
15523734 Skrue Toprør Ravgul Ikke inkluderet Steril& PCR-klar Pakke med 480
15533724 Skrue Toprør Klar Hvid Steril& PCR-klar Pakke med 480
15593714 Skrue Toprør Klar Blå Steril& PCR-klar Pakke med 480
15513724 Skrue Toprør Klar Lilla Steril& PCR-klar Pakke med 480
15573714 Skrue Toprør Ravgul Rød Steril& PCR-klar Pakke med 480
15583714 Skruetop med hvid patch Klar Farveløs Steril& PCR-klar Pakke med 480
15563724 Skruetop med hvid patch Klar Ikke inkluderet Steril& PCR-klar Pakke med 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11912131 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3744PIN
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få pålidelig prøvesporing ved lave temperaturer, inklusive flydende nitrogen i dampfase med disse 0,5 mL ScrewTop-rør i stregkodede låsestativer.
Opbevar prøver sikkert ved lave temperaturer, inklusive dampfase flydende nitrogen med Thermo Scientific™ Matrix™ 0,5mL ScrewTop-rør i stregkodede låsestativer. Rørene er støbt af harpikser af medicinsk kvalitet og har en permanent 2D-stregkode med høj kontrast. Disse rør er pakket i vores stregkodede låsestativer, der har en lineær stregkode, 2D-stregkode og menneskelig læsbar statividentifikation på tre sider af stativet. Brug i kombination med Thermo Scientific stregkodelæsere, arrayers og afdækningsudstyr. 2D skruetoprørene opfylder en række manuelle og automatiserede langtidsopbevaringsbehov; stregkodede stativer gør det nemt at spore stativet også.
Pålidelig prøvebeskyttelse
  • Rørene er konstrueret af ny klasse VI polypropylen af medicinsk kvalitet
  • ScrewTop-hætter har en blød silikonepakning, der tilpasser sig til parrende overflader for at sikre prøvebevaring
  • Stativerne er konstrueret af robust ABS for at beskytte rørene i tilfælde af fald
  • ScrewTop-rør er kompatible med opbevaring ned til -196 °C
Sikker sporing
  • Permanent, unik 2D-rørstregkode er laserætset i bunden af hvert rør
  • Reoler har lineær stregkode, menneskeligt læsbart ID og 2D stregkode for ultimativ prøvesporing
  • 2D stregkode på rør giver dig mulighed for at scanne og afkode rør på én gang uden at fjerne dem fra stativet, og tillader data at blive knyttet til hvert rør
  • Rør og stativ er kompatible med Thermo ScientificTM VisionMateTM læsere
Overlegen lagringsformat
  • ANSI-format låsestativer maksimerer lagerplads og er kompatible med flerkanals manuelle pipetter eller automatiseret væskehåndteringsudstyr
  • Adskillige muligheder for afdækning/afdækning til at manipulere et enkelt rør, 8 rør eller 96 rør på én gang
Billeder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Produkttype Skrue Toprør
Lukningsfarve Pink (Pink)
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 0.64 mL
Bund form V-bund
Materiale Polypropylen
Emballage 5 låsestativer med 96 rør
Kapacitet (engelsk) 0.0216 fl oz.
Egnet til formålet Steril& PCR-klar