Beskrivelse
Velegnet til: IKA MATRIX Orbital
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | Reaktionskar |
| Rørkapacitet | 0.5 mL |
| Produkttype | Indsats til reaktionsbeholdere til MATRIX Orbital |
| Dimensioner (L x B x H) | 128 x 86 x 35 mm |
| Til brug med (applikation) | Prøver med selv det mindste volumen, såsom blodprøver, farmaceutiske midler/DNA/RNA-prøver |
| Til brug med (udstyr) | IKA MATRIX Orbital |
| Antal stillinger | 24 |