Få mere at vide
MedChemExpress Matrine
Description
Matrine has a variety of pharmacological effects, including anti-cancer, anti-oxidative stress, anti-inflammation and anti-apoptosis effects. Matrine is potential in the research of disease like human non-small cell lung cancer, hepatoma, papillary thyroid cancer and acute kidney injury (AKI).
Spécification
Spécification
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.36 g/mol |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 519-02-8 |
| Produkttype | Natural Products |
| Renhed | 98.0% |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 50 mg/mL (201.32 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (80.53 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Matridin-15-one∣ Vegard∣ α-Matrine |
| Mål | Opioid Receptor∣Autophagy∣Mitophagy∣Ferroptosis∣Apoptosis |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.