Få mere at vide
Matrine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317689
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317689 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317689 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14756000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Matrine
CAS 519-02-8
Analyt- eller komponentnavne Matrine
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C15 H24 N2 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1H,5H,10H-Dipyrido[2,1-f:3',2',1'-ij][1,6]naphthyridin-10-one, dodecahydro-, (7aS,13aR,13bR,13cS)-, Matridin-15-one, Matrine (6CI,7CI,8CI), (+)-Matrine, (7aS,13aR,13bR,13cS)-Dodecahydro-1H,5H,10H-dipyrido[2,1-f:3',2',1'-ij][1,6]naphthyridin-10-one, NSC 146051, NSC 318810, Vegard, α-Matrine
InChI formel InChI=1S/C15H24N2O/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-16-8-2-4-11(15(12)16)10-17(13)14/h11-13,15H,1-10H2/t11-,12+,13+,15-/m0/s1
SMIL O=C1CCC[C@@H]2[C@H]3CCCN4CCC[C@@H](CN12)[C@@H]34
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 248.36
Mængde 1 ml
Formel vægt 248.1889 g/mol