Få mere at vide
Corning™ Matrigel™ Matrix for organoid kultur
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16491434
Skift visning
Mængde:
10 ml
Artikelnummer. Mængde
16491434 10 ml
1 options
Artikelnummer. 16491434 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 356255
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Corning™ Matrigel™ Matrix for Organoid Culture er et solubiliseret basalmembranpræparat, der er blevet optimeret til organoid kultur.
Corning ekstracellulære matricer (ECM'er) gør det muligt for forskere at efterligne in vivo- miljøer til 2D- og 3D-cellekulturapplikationer.
Corning Matrigel matrix er et solubiliseret basalmembranpræparat ekstraheret fra Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) musesarkom, en tumor rig på ekstracellulære matrixproteiner, herunder Laminin (en hovedkomponent), Collagen IV, heparansulfatproteoglycaner, entactin/nidogen, og en række vækstfaktorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration Parti afhængig
Produkttype Stamcellemedier
Til brug med (applikation) Organoid kultur og arbejdsgang
Mængde 10 ml
Kilde Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) musetumor
Indhold og opbevaring -20°C