Få mere at vide
Corning™ Matrigel™ Matrix-3D-plade, 384-brønd
Description
- Et præcoated format med høj kapacitet, der indeholder Matrigel™ og kan bruges til lægemiddelopdagelsesapplikationer med 3D-cellekulturer såsom organoider, sfæroider eller tumoroider
- Ekstraheret fra Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) musesarkom, en tumor rig på ekstracellulære matrixproteiner, herunder Laminin (en hovedkomponent), Collagen IV, heparinsulfatproteoglycaner, entactin/nidogen og en række vækstfaktorer
- Hvert parti er verificeret for intraplade-konsistens
- Testet og fundet negativ for tilstedeværelsen af bakterier og svampe
- Nemt og bekvemt som Matrigel™ er prædispenseret i hver brønd
- Formater giver ensartethed inden for plade
- Giver mulighed for sandwich/overlay og indlejrede 3D-applikationsarbejdsgange
Specifications
Specifications
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Udbrudt | Nej |
| Låg | Med låg |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Hvid, Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Overfladebehandling | Matrigel Matrix |
| Show More |