Få mere at vide
Corning™ Matrigel™ Matrix-3D-plade, 384-brønd
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17223494
Skift visning
Farve:
Hvid, Klar
Sort
nr. pr. pakke:
1
5
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve nr. pr. pakke unitSize
17223494 Sort 5 Pakke med 5
17233494 Hvid, Klar 5 Pakke med 5
17243494 Hvid, Klar 1 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17223494 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 356256
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Corning™ Matrigel™ Matrix er et solubiliseret basalmembranpræparat ekstraheret fra Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) musesarkom. Det har et high-throughput-format, der kan bruges til lægemiddelopdagelse med 3D-cellekulturer såsom organoider, sfæroider eller tumoroider.
  • Et præcoated format med høj kapacitet, der indeholder Matrigel™ og kan bruges til lægemiddelopdagelsesapplikationer med 3D-cellekulturer såsom organoider, sfæroider eller tumoroider
  • Ekstraheret fra Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) musesarkom, en tumor rig på ekstracellulære matrixproteiner, herunder Laminin (en hovedkomponent), Collagen IV, heparinsulfatproteoglycaner, entactin/nidogen og en række vækstfaktorer
  • Hvert parti er verificeret for intraplade-konsistens
  • Testet og fundet negativ for tilstedeværelsen af bakterier og svampe
  • Nemt og bekvemt som Matrigel™ er prædispenseret i hver brønd
  • Formater giver ensartethed inden for plade
  • Giver mulighed for sandwich/overlay og indlejrede 3D-applikationsarbejdsgange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Udbrudt Nej
Låg Med låg
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Sort
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Antal Wells 384
Overfladebehandling Matrigel Matrix
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Dnase Free Nej
Til brug med (applikation) 3D cellekultur
High-throughput kompatibilitet Ja
Inkluderer Retningslinjer for brug
nr. pr. sag 1
nr. pr. pakke 5
Regulatorisk status RUO
Kantet Nej
RNase fri Nej
Nederdel farve Sort med klar bund