Få mere at vide
Corning™ Matribot™ Bioprinter med startpakke
Artikelnummer. 17750789 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Vise:
3 tommer LCD
Artikelnummer. Vise
17750789 3 tommer LCD
1 options
Artikelnummer. 17750789 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6150
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Matribot™ Bioprinter har et temperaturstyret printerhoved og isolerede dyser, så brugeren kan dispensere og printe med temperaturfølsomme hydrogeler uden køleblokke, isspande eller kølerum. Pakken inkluderer alt for at komme i gang.
  • Dispenser og print med temperaturfølsomme hydrogeler uden køleblokke, isspande eller kølerum, samt hydrogeler, der kræver omgivelsestemperatur
  • Bruger en sprøjtebaseret ekstruderingsplatform med et temperaturstyret printerhoved, isolerede dyser
  • Byggeplade , der kan opvarmes
  • LED UV-system til hærdning
  • Kompakt design, der er let at rengøre
  • Kalibrer automatisk eller manuelt
  • Softwaren accepterer STL-, OBJ- eller AMF-filer og understøtter både Windows™- (XP 32 bit/7+) eller macOS X- (10.6 64-bit/10.7+) operativsystemer
  • Inkluderer brugervenlig Corning™ DNA Studio-software
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Bioprinter
Strømstyrke 6,67 A
Kommunikationsporte USB og SD-kort
Vise 3 tommer LCD
Model- Matribot™ Bioprinter
Til brug med (applikation) Udskrivning af temperaturfølsomme hydrogeler
Inkluderer 24 V strømforsyning (1); Strømkabel med EU V-lock, 2 m (1); Strømkabel med US V-lock, 2 m (1); USB-kabel A han til B han 1,8 m (1); 32 GB SD-kort (1); Termisk isolator til standarddyse (1), termisk isolator til 384-brønds mikropladedyse (1); Overfladesonde (1); Værktøjssæt til forebyggende vedligeholdelse (1); 2,7 ml sprøjter med Corning™ Start Sacrificial Ink (10); Sterile 3 ml sprøjter (5); Koniske bioprintdyser med høj præcision, 22 G, ikke-sterile (50); Koniske bioprintdyser med høj præcision, 25 G, ikke-sterile (50); Koniske bioprintdyser med høj præcision, 27 G, ikke-sterile (50); Petriskål (1)
Temperaturområde (engelsk) 59 °F til 86 °F
Temperaturområde (metrisk) 15 °C til 30 °C
Vægt (engelsk) 44 lb.
Vægt (metrisk) 20 kg
Spænding 24 V