Beskrivelse
- Sørg for en pålidelig forsyning af køkkenrulle med denne rulle med høj kapacitet – ideel til toiletter med hyppig brug.
- Sørg for god håndhygiejne og skær affald – disse hurtigtørrende, tårehæmmende køkkenrulle kan udleveres ét ad gangen.
- Forbedr gæsteoplevelsen – disse bløde og stærke papirhåndklæder giver et højt komfortniveau, når du tørrer hænder.
- Sænk din miljøpåvirkning – disse Tork køkkenrulle er EU Ecolabel-certificerede.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Køkkenrulle |
| Længde (engelsk) | 109.36 yd. |
| Længde (metrisk) | 100 m |
| Bredde (engelsk) | 8,27 tommer |
| Bredde (metrisk) | 21 cm |
| Materiale | Papir |
| Certificeringer/compliance | FSC MIX Kredit, EU Ecolabel, FSC Chain-of-Custody, BRC-IoP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 |
| Farve | Hvid |
| Emballagemængde | 6/Cs. |
| Ply | 2-ply |
| Vis mere |