Få mere at vide
Tork Matic™ Extra Lange Papirhåndklæder H1
Artikelnummer. 30243856 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
30243856 Hvid
1 options
Artikelnummer. 30243856 Leverandør Tork Leverandørnr. 290059
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1182.15 DKK
    1087.28 DKK / 6 ruller
    Spare 94.87 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Tork Matic™ ekstra lange håndklæderulle giver en høj kapacitet, der er ideel til travle toiletter som skoler og lufthavne. Rullerne er velegnede til Tork Matic™ Hand Towel Roll Dispenser, udviklet til nem vedligeholdelse i toiletter med meget trafik.
  • Imødekomme behovene i ofte besøgte toiletter med denne Universal-kvalitetsrulle af køkkenrulle.
  • Reducer spild og forbedr hygiejnen med én portionering ad gangen fra en kompatibel Tork køkkenrulledispenser.
  • Perfekt balanceret ydeevne og pris takket være disse økonomiske og effektive håndklæder.
  • Forpligt dig til bedre miljøpraksis med dette EU Ecolabel-certificerede produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Køkkenrulle
Længde (engelsk) 306.21 yd.
Længde (metrisk) 280 m
Bredde (engelsk) 8,27 tommer
Bredde (metrisk) 21 cm
Materiale Papir
Certificeringer/compliance ISO 50001, FSC Kæde-af-bevis-tilstand, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, EU Ecolabel, FSC MIX Credit
Farve Hvid
Emballagemængde 6/Cs.
Ply 1-ply
Certificeringer/overholdelse (Europa) ISO 50001, FSC Kæde-af-bevis-tilstand, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, EU Ecolabel, FSC MIX Credit