Få mere at vide
R&D Systems™ MAT1/2A Antibody Blocking Peptide
Artikelnummer. 18272320 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0,05 mg
Artikelnummer. Mængde
18272320 0,05 mg
1 options
Artikelnummer. 18272320 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. NB11094162PEP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
A peptide to MAT2A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gen-id (Entrez) 4144
Arter Human
Produktlinje Novus
Indhold og opbevaring Store at -80 C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulering Peptide dissolved in dH2O. Contains no BSA.
Til brug med (applikation) This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB 110-94162. For Further Blocking Peptide Related Protocol, Click Here .
Gene Alias AdoMet synthase 2, AMS2, EC 2.5.1.6, MAT 2, MATA2SAMS2adoMet synthetase 2, MATII, MAT-II, Methionine adenosyltransferase 2, Methionine adenosyltransferase II, methionine adenosyltransferase II, alpha, S-adenosylmethionine synthase isoform type-2, S-adenosylmethionine synthetase isoform type-2
Gen symbol MAT2A
Produkttype MAT1/2A
Mængde 0,05 mg