Få mere at vide
3M™ Måttekantsrulle
Artikelnummer. 17148650
Skift visning
Farve:
Grå
Sort
Stil:
Høj profil
Mellem profil
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Stil Pakningsstørrelse
17148650 Grå Mellem profil -
17148560 Sort Mellem profil -
17158560 Sort Høj profil Hver
17168560 Grå Høj profil -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17148650 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000090555
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5435.00 DKK
    3186.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 2248.12 DKK
    41% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
En vinylkant designet til at matche 3M™ Matting. Opfylder behovene for at give en glidende overgang fra gulvbelægningen til måtten.
  • Til brug på vinylmåtter for at give en kant, der tilspidser gulvet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 30 x 0.038 m
Til brug med (applikation) Skaber en kant, der tilspidser gulvet
Stil Mellem profil
Farve Grå
Længde (metrisk) 30 m
Materiale Vinyl
Bredde (metrisk) 0.038 m