Få mere at vide
Fisherbrand™ Gulvmåtter
Artikelnummer. 12806445 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
100 x 100 mm
170 x 160 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
12806445 100 x 100 mm Hver
12816445 170 x 160 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12806445
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.00 DKK
    16.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 3.27 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hjælper med at forhindre træthed, når du står i længere tid.
  • Polymer forbindelse
  • Fås i forskellige størrelser
  • Blå i farven
Tekniske data
Produkttype Måtte
Farve Blå
Dimensioner (L x B) 100 x 100 mm
Mængde 1 stk.