Få mere at vide
MedChemExpress Mastoparan
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 95.47% |
| CAS | 72093-21-1 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molekylvægt (g/mol) | 1478.91 g/mol |
| Produkttype | Natural Products |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 33.33 mg/mL (22.54 mM∣Need ultrasonic) |