Få mere at vide
Masterflex™ Viton™ I/P™ Præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11720509 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Slangestørrelse:
26
73
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Pakningsstørrelse
11720509 26 Hver
11730509 73 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11720509 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 9641226
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7005.00 DKK
    6326.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 678.14 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for, at din slange er ren, fri for defekter og fungerer efter nøjagtige specifikationer. Masterflex™ Viton™ I/P™ Præcisionspumpeslanger er ideelle til applikationer, hvor FDA-overholdelse er påkrævet, syre- og opløsningsmiddeloverførsel og arbejde ved høje temperaturer.
Slangen er fremstillet med snævre —tolerancer, hvilket sikrer nøjagtige strømningshastigheder og en lang slangelevetid. Faste slanger har længere levetid, bedre trykgenerering, et stærkere vakuum/sugeløft og lavere gaspermeabilitet end blødere slanger.
God kemisk resistens
Modstår ætsende, opløsningsmidler og olier ved forhøjede temperaturer
Uigennemsigtig
hvid Overholder FDA, ADCF
Optisk efterset og fabrikstestet
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
Materiale Viton
Samlet længde (metrisk) 762 cm
Til brug med (applikation) fødevarer eller laboratorieapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -32 °C
Emballagemængde 1 hver
Modstandsegenskaber Syrer, organiske opløsningsmidler
Slangestørrelse 26
Flowhastighed 0,01 til 4 l/min.
Slange Barb 1/4 in.
Højde (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Low (Lav)
Farve Uigennemsigtig hvid
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 205 °C
Produkttype Slanger til pumper