Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ Brændstof& Smøremiddel L/S™ Præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11745108
Slangestørrelse:
13
14
16
17
18
25
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11745108
Brand: Masterflex™ 0640125
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug dette Tygon™ rør til applikationer, der involverer brændstoffer og industrielle smøremidler. Masterflex™ Tygon™ Brændstof& Smøremiddel L/S™ Precision Pump Tubing er ideel til overførsel af kulbrinter, benzin, petroleum, fyringsolier, skæreblandinger og glykolbaserede kølemidler.
Brug dette Tygon™ rør til applikationer, der involverer brændstoffer og industrielle smøremidler. Masterflex™ Tygon™ Brændstof& Smøremiddel L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange er ideel til overførsel af kulbrinter, benzin, petroleum, fyringsolier, skæreblandinger og glykolbaserede kølemidler.
  • Slanger modstår de fleste kulbrinter, skørhed og hævelse
  • Specielt formuleret til at transportere kulbrinter, petroleumsprodukter og destillater
  • Termoplastisk
  • PVC-baseret materiale med blødgører
  • Fast (stift) materiale
  • Ozon- og UV-bestandig
  • Lav ekstraherbarhed
  • Gennemsigtig gul
  • Lav gaspermeabilitet
  • Høj dielektrisk konstant
  • Må ’ikke bruges sammen med stærke syrer og baser, og sterilisering anbefales ikke
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA 21 CFR 175.300
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 3/16 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 4.8 mm
Materiale Termoplastisk PVC
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Samlet længde (metrisk) 1520 cm
Til brug med (applikation) Overførsel af kulbrinter, benzin, petroleum, fyringsolier, skæreblandinger og glykolbaserede kølemidler
Min. Driftstemperatur (metrisk) -37 °C
Slangestørrelse 25
Flowhastighed 1,7 til 1000 ml/min.
Slange Barb 3/16 tommer
Højde (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet CO2: 360, H2: 97, O2: 80, N2: 40
Farve Gennemsigtig gul
Maksimalt tryk 35 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Slanger til pumper