Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ Brændstof& Smøremiddel L/S™ Præcisionspumpeslange
Slangestørrelse:
13
14
16
17
18
25
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Brug dette Tygon™ rør til applikationer, der involverer brændstoffer og industrielle smøremidler. Masterflex™ Tygon™ Brændstof& Smøremiddel L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange er ideel til overførsel af kulbrinter, benzin, petroleum, fyringsolier, skæreblandinger og glykolbaserede kølemidler.
- Slanger modstår de fleste kulbrinter, skørhed og hævelse
- Specielt formuleret til at transportere kulbrinter, petroleumsprodukter og destillater
- Termoplastisk
- PVC-baseret materiale med blødgører
- Fast (stift) materiale
- Ozon- og UV-bestandig
- Lav ekstraherbarhed
- Gennemsigtig gul
- Lav gaspermeabilitet
- Høj dielektrisk konstant
- Må ’ikke bruges sammen med stærke syrer og baser, og sterilisering anbefales ikke
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA 21 CFR 175.300 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 5/16 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7.9 mm |
| Materiale | Termoplastisk PVC |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 1520 cm |
| Til brug med (applikation) | Overførsel af kulbrinter, benzin, petroleum, fyringsolier, skæreblandinger og glykolbaserede kølemidler |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -37 °C |
| Slangestørrelse | 18 |
| Vis mere |