Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ E-LFL pumpeslange
Artikelnummer. p-8001578
Slangestørrelse:
13
34
Pakningsstørrelse:
30m
Pakke med 8
Artikelnummer. 15382600
Brand: Masterflex™ 0644713
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Længste levetid af alle Tygon™ formuleringer
  • Slange gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne / pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
Specifications
Diameter (metrisk) Indvendig 0.8 mm
Materiale Tygon E-LFL
Til brug med (applikation) problemfri drift og lang levetid
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Emballagemængde 8 Pakke
Slangestørrelse 13
Flowhastighed 0,8 til 105 ml/min.
Slange Barb 1/16 tommer.
Højde (metrisk) 8.8 m
Inkluderer Dobbeltspænding (115/230 VAC) bordstrømforsyning med IEC320/CEE22-stik
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Slanger til pumper